  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Thymidylate Synthase Antibodies
          Proteintech
          Thymidylate synthase Monoclonal Antibody (1F5B7), CoraLite® Plus 488
          View all (46) Thymidylate Synthase antibodies
          Tech Support
          Cite Thymidylate synthase Monoclonal Antibody (1F5B7), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Thymidylate synthase Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Thymidylate synthase Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Thymidylate synthase Antibody (CL488-66725) in Flow
          1X10^6 HeLa cells were intracellularly stained with 0.4 µg CoraLite® Plus 488 Anti-Human TYMS (CL488-66725, Clone:1F5B7) (red), or 0.4 µg Control Antibody. Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Thymidylate synthase Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Thymidylate synthase Monoclonal Antibody (1F5B7), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-66725
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.4 µg/1x10^6 cell suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1F5B7
          Immunogen
          Recombinant protein
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • HRP
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MPVAGSELPR RPLPPAAQER DAEPRPPHGE LQYLGQIQHI LRCGVRKDDR TGTGTLSVFG MQARYSLRDE FPLLTTKRVF WKGVLEELLW FIKGSTNAKE LSSKGVKIWD ANGSRDFLDS LGFSTREEGD LGPVYGFQWR HFGAEYRDME SDYSGQGVDQ LQRVIDTIKT NPDDRRIIMC AWNPRDLPLM ALPPCHALCQ FYVVNSELSC QLYQRSGDMG LGVPFNIASY ALLTYMIAHI TGLKPGDFIH TLGDAHIYLN HIEPLKIQLQ REPRPFPKLR ILRKVEKIDD FKAEDFQIEG YNPHPTIKME MAV
          Target Information
          Thymidylate Synthase (TS) converts deoxyuridine monophosphate (dUMP) to deoxythymidine monophosphate (dTMP), which is essential for DNA biosynthesis. TS is a critical target for the fluoropyrimidines, an important group of antineoplastic drugs that are widely used in the treatment of solid tumors. Both 5-FU and fluorodeoxyuridine are converted in tumor cells to FdUMP which inactivates TS by formation of a ternary covalent complex in the presence of the folate cofactor 5,10-methylenetetrahydrofolate. Expression of TS protein is associated with response to 5-fluorouracil (5-FU) in human colorectal, gastric, head and neck, and breast carcinomas.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: MGC88736; Thymidylate synthase; TS; TSase; tysy; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: DKCD; HST422; OK/SW-cl.29; TMS; TS; TYMS
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P04818
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7298
          View more View less
          Function(s)
          translation repressor activity, nucleic acid binding thymidylate synthase activity folic acid binding methyltransferase activity transferase activity transferase activity, transferring one-carbon groups sequence-specific mRNA binding
          Process(es)
          dTMP biosynthetic process dTTP biosynthetic process nucleotide biosynthetic process negative regulation of translation methylation tetrahydrofolate interconversion tetrahydrofolate metabolic process DNA biosynthetic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline