  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Properdin Antibodies
          Proteintech
          CFP Monoclonal Antibody (1D5A9), CoraLite® Plus 488
          View all (12) Properdin antibodies
          Tech Support
          Cite CFP Monoclonal Antibody (1D5A9), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CFP Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CFP Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CFP Antibody (CL488-66788) in WB
          Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with CL488-66788 (CFP antibody) at dilution of 1:800 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CFP Antibody in Western Blot (WB)
          Product Details
          CL488-66788
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:500-1:1,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Pig, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1D5A9
          Immunogen
          CFP fusion protein Ag9798
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: LEWQLQACE DQQCCPEMGG WSGWGPWEPC SVTCSKGTRT RRRACNHPAP KCGGHCPGQA QESEACDTQQ VCPTHGAWAT WGPWTPCSAS CHGGPHEPKE TRSRKCSAPE PSQKPPGKPC PGLAYEQRRC TGLPPCPVAG GWGPWGPVSP CPVTCGLGQT MEQRTCNHPV PQHGGPFCAG DATRTHICNT AVPCPVDGEW DSWGEWSPCI RRNMKSISCQ EIPGQQSRGR TCRGRKFDGH RCAGQQQDIR HCYSIQHCPL KGSWSEWSTW GLCMPPCGPN PTRARQRLCT PLLPKYPPTV SMVEGQGEKN VTFWGRPLPR CEELQGQKLV VEEKRPCLHV PACKDPEEEE L
          Target Information
          This gene encodes a plasma glycoprotein that positively regulates the alternative complement pathway of the innate immune system. This protein binds to many microbial surfaces and apoptotic cells and stabilizes the C3- and C5-convertase enzyme complexes in a feedback loop that ultimately leads to formation of the membrane attack complex and lysis of the target cell. Mutations in this gene result in two forms of properdin deficiency, which results in high susceptibility to meningococcal infections.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Bf; C3 Proaccelerator; C3/C5 convertase; cfb; Complement factor P; GBG; H2-Bf; PBF2; Properdin; properdin factor, complement; Properdin P factor, complement; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: BFD; CFP; PFC; PFD; PROPERDIN
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P27918
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5199, (Pig) 100522293, (Rat) 299314
          View more View less
          Function(s)
          protein binding molecular_function
          Process(es)
          immune system process immune response complement activation complement activation, alternative pathway defense response to bacterium innate immune response positive regulation of complement activation, alternative pathway positive regulation of immune response protein stabilization positive regulation of opsonization biological_process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline