  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Epo Antibodies
          Proteintech
          EPO Monoclonal Antibody (1A11F3), CoraLite® Plus 488
          View all (34) Epo antibodies
          Tech Support
          Cite EPO Monoclonal Antibody (1A11F3), CoraLite® Plus 488
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          EPO Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          EPO Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          EPO Antibody (CL488-66975) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 EPO/Erythropoietin antibody (CL488-66975, Clone: 1A11F3) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          EPO Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          CL488-66975
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1A11F3
          Immunogen
          EPO/Erythropoietin fusion protein Ag23054
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: PPRLICDSR VLERYLLEAK EAENITTGCA EHCSLNENIT VPDTKVNFYA WKRMEVGQQA VEVWQGLALL SEAVLRGQAL LVNSSQPWEP LQLHVDKAVS GLRSLTTLLR ALGAQKEAIS PPDAASAAPL RTITADTFRK LFRVYSNFLR GKLKLYTGEA CRTGDR
          Target Information
          Erythropoietin (EPO) protein is a growth factor essential for the survival, proliferation, and differentiation of erythroid precursors. EPO is not responsible for early commitment to the lineage, and instead induces the final maturation of partially differentiated erythroid cells and the production of red cell-specific proteins, such as hemoglobin. The EPO receptor (EPOR) is present in higher levels on precursor cells, and expression diminishes with cell maturation.Hepatocytes are the main source of EPO in the fetus, followed by interstitial cells of the kidney after birth and through adulthood. EPO expression is upregulated during hypoxia, and low levels of transcription have also been detected in lung and brain tissue under these conditions. Recent data suggest that EPO may also play a role in the protection of neuronal tissue from damage and initiation of repair.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: epoetin; MGC138142; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: DBAL; ECYT5; EP; MVCD2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P01588, (Mouse) P07321
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2056, (Mouse) 13856
          View more View less
          Function(s)
          cytokine activity erythropoietin receptor binding hormone activity protein binding protein kinase activator activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to hypoxia response to stress acute-phase response signal transduction response to nutrient blood circulation positive regulation of cell proliferation response to salt stress negative regulation of calcium ion transport into cytosol positive regulation of neuron projection development erythrocyte differentiation response to lipopolysaccharide response to vitamin A response to testosterone erythropoietin-mediated signaling pathway positive regulation of activated T cell proliferation negative regulation of apoptotic process response to estrogen positive regulation of neuron differentiation positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of Ras protein signal transduction response to axon injury response to electrical stimulus response to hyperoxia positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade response to interleukin-1 cellular hyperosmotic response response to dexamethasone receptor signaling pathway via STAT negative regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway in response to osmotic stress negative regulation of erythrocyte apoptotic process angiogenesis heart morphogenesis regulation of transcription from RNA polymerase II promoter apoptotic process embryo implantation peptidyl-serine phosphorylation negative regulation of myeloid cell apoptotic process hemoglobin biosynthetic process proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process positive regulation of protein kinase activity cardiac muscle tissue morphogenesis ventricular cardiac muscle tissue morphogenesis vasculogenesis involved in coronary vascular morphogenesis visceral serous pericardium development
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-j9xx9:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0