  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • LHPP Antibodies
          Proteintech
          LHPP Monoclonal Antibody (2A2A4), CoraLite® Plus 488
          View all (5) LHPP antibodies
          Tech Support
          Cite LHPP Monoclonal Antibody (2A2A4), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          LHPP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          LHPP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          LHPP Antibody (CL488-66988) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HepG2 cells using CoraLite® Plus 488 LHPP antibody (CL488-66988, Clone: 2A2A4) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          LHPP Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Product Details
          CL488-66988
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Pig, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          2A2A4
          Immunogen
          LHPP fusion protein Ag8375
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MAPWGKRLA GVRGVLLDIS GVLYDSGAGG GTAIAGSVEA VARLKRSRLK VRFCTNESQK SRAELVGQLQ RLGFDISEQE VTAPAPAACQ ILKERGLRPY LLIHDGVRSE FDQIDTSNPN CVVIADAGES FSYQNMNNAF QVLMELEKPV LISLGKGRYY KETSGLMLDV GPYMKALEYA CGIKAEVVGK PSPEFFKSAL QAIGVEAHQA Q
          Target Information
          LHPP is a protein coding gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: hLHPP; Phospholysine phosphohistidine inorganic pyrophosphate phosphatase; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 2310007H09Rik; HDHD2B; LHPP
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9H008, (Mouse) Q9D7I5, (Rat) Q5I0D5
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 64077, (Pig) 100156052, (Mouse) 76429, (Rat) 361663
          View more View less
          Function(s)
          inorganic diphosphatase activity protein binding hydrolase activity phosphatase activity protein homodimerization activity metal ion binding protein tyrosine/serine/threonine phosphatase activity protein tyrosine/threonine phosphatase activity JUN kinase phosphatase activity phosphohistidine phosphatase activity inositol bisphosphate phosphatase activity MAP kinase tyrosine/serine/threonine phosphatase activity inositol-1,3,4-trisphosphate 4-phosphatase activity NADP phosphatase activity transmembrane receptor protein phosphatase activity inositol-1,3,4,5,6-pentakisphosphate 3-phosphatase activity inositol-1,4,5,6-tetrakisphosphate 6-phosphatase activity inositol-4,5-bisphosphate 5-phosphatase activity 5-amino-6-(5-phosphoribitylamino)uracil phosphatase activity phosphatidylinositol-4-phosphate phosphatase activity phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate 5-phosphatase activity phosphatidylinositol-3,5-bisphosphate 3-phosphatase activity inositol phosphate phosphatase activity inositol-1,3,4,5,6-pentakisphosphate 1-phosphatase activity inositol-3,4-bisphosphate 4-phosphatase activity inositol-1,3,4-trisphosphate 1-phosphatase activity inositol-1,3,4,6-tetrakisphosphate 6-phosphatase activity inositol-1,3,4,6-tetrakisphosphate 1-phosphatase activity phosphatidylinositol-1,4,5-trisphosphate 5-phosphatase activity IDP phosphatase activity magnesium ion binding phosphatase
          Process(es)
          phosphate-containing compound metabolic process protein dephosphorylation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-n9r8p:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline