  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MRP1 Antibodies
          Proteintech
          MRP1 Monoclonal Antibody (1G4A2), CoraLite® Plus 488
          View all (26) MRP1 antibodies
          Tech Support
          Cite MRP1 Monoclonal Antibody (1G4A2), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          MRP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MRP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          MRP1 Antibody (CL488-67228) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed A549 cells using CoraLite® Plus 488 MRP1 antibody (CL488-67228, Clone: 1G4A2) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MRP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Product Details
          CL488-67228
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1G4A2
          Immunogen
          MRP1 fusion protein Ag27048
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: SSYSGDISR HHNSTAELQK AEAKKEETWK LMEADKAQTG QVKLSVYWDY MKAIGLFISF LSIFLFMCNH VSALASNYWL SLWTDDPIVN GTQEHTKVRL SVYGALGIS
          Target Information
          The protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters. ABC proteins transport various molecules across extra-and intra-cellular membranes. ABC genes are divided into seven distinct subfamilies (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). This full transporter is a member of the MRP subfamily which is involved in multi-drug resistance. This protein functions as a multispecific organic anion transporter, with oxidized glutathione, cysteinyl leukotrienes, and activated aflatoxin B1 as substrates. This protein also transports glucuronides and sulfate conjugates of steroid hormones and bile salts. Alternative splicing by exon deletion results in several splice variants but maintains the original open reading frame in all forms.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ATP-binding cassette sub-family C member 1; ATP-binding cassette transporter variant ABCC1delta-ex13&14; ATP-binding cassette transporter variant ABCC1delta-ex25&26; ATP-binding cassette, sub-family C (CFTR/MRP), member 1; DKFZp686N04233; DKFZp781G125; glutathione S-conjugate export pump; Glutathione-S-conjugate-translocating ATPase ABCC1; leuk; Leukotriene C(4) transporter; LTC4 transporter; Multidrug resistance-associated protein 1
          View more View less
          Gene Aliases: ABC29; ABCC; ABCC1; DFNA77; GS-X; MRP; MRP1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P33527
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4363
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding ATP binding xenobiotic-transporting ATPase activity cobalamin-transporting ATPase activity glutathione S-conjugate-exporting ATPase activity efflux transmembrane transporter activity hydrolase activity ATPase activity transmembrane transporter activity lipid-transporting ATPase activity glutathione transmembrane transporter activity ATPase activity, coupled to transmembrane movement of substances xenobiotic transporter activity anion transmembrane-transporting ATPase activity sphingolipid transporter activity carboxylic acid transmembrane transporter activity ABC-type transporter activity
          Process(es)
          leukotriene metabolic process xenobiotic metabolic process lipid transport response to xenobiotic stimulus cobalamin transport sphingolipid biosynthetic process cellular response to oxidative stress glutathione transmembrane transport heme catabolic process xenobiotic transport phospholipid translocation carboxylic acid transport positive regulation of inflammatory response transmembrane transport cell chemotaxis transepithelial transport cyclic nucleotide transport leukotriene transport anion transmembrane transport sphingolipid translocation export across plasma membrane transport across blood-brain barrier cellular response to beta-amyloid carboxylic acid transmembrane transport drug transport across blood-brain barrier
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-t4kr2:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0