  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • RALBP1 Antibodies
          Proteintech
          RALBP1 Monoclonal Antibody (1B2F5), CoraLite® Plus 488
          View all (17) RALBP1 antibodies
          Tech Support
          Cite RALBP1 Monoclonal Antibody (1B2F5), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          RALBP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          RALBP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          RALBP1 Antibody (CL488-67359) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed A431 cells using CoraLite® Plus 488 RALBP1 antibody (CL488-67359, Clone: 1B2F5) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          RALBP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          RALBP1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL488-67359
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.40 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1B2F5
          Immunogen
          RALBP1 fusion protein Ag28618
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MTECFLPPT SSPSEHRRVE HGSGLTRTPS SEEISPTKFP GLYRTGEPSP PHDILHEPPD VVSDDEKDHG KKKGKFKKKE KRTEGYAAFQ EDSSGDEAES PSKMKRSKGI HVFKKPSFSK KKEKDFKIKE KPKEEKHKEE KHKEEKHKEK KSKDLTAADV VKQWKEKKKK KKPIQEPEVP QIDVPNLKPI FGIPLADAVE RTMMYDGIRL PAVFRECIDY VEKYGMKCEG IYRVSGIKSK VDELKAAYDR EESTNLEDYE PNTVASLLKQ YLRDLPENLL TKELMPRFEE ACGRTTETEK VQEFQRLLKE LPECNYLLIS WLIVHMDHVI AKELETKMNI QNISIVLSPT VQ
          Target Information
          Can specifically activate hydrolysis of GTP bound to RAC1 and CDC42, but not RALA. Mediates ATP-dependent transport of S-(2,4-dinitrophenyl)-glutathione (DNP-SG) and doxorubicin (DOX) and is the major ATP-dependent transporter of glutathione conjugates of electrophiles (GS-E) and DOX in erythrocytes. Can catalyze transport of glutathione conjugates and xenobiotics, and may contribute to the multidrug resistance phenomenon. Serves as a scaffold protein that brings together proteins forming an endocytotic complex during interphase and also with CDC2 to switch off endocytosis, One of its substrates would be EPN1/Epsin.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 76 kDa Ral-interacting protein; Dinitrophenyl S-glutathione ATPase; DNP-SG ATPase; Ral-interacting protein 1; RalA-binding protein 1; RalBP1; RIP; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: RALBP1; RIP1; RLIP; RLIP1; RLIP76
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q15311, (Mouse) Q62172
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10928, (Mouse) 19765
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding GTPase activator activity protein binding ATP binding xenobiotic-transporting ATPase activity glutathione S-conjugate-exporting ATPase activity transmembrane transporter activity small GTPase binding ATPase activity, coupled to transmembrane movement of substances xenobiotic transporter activity ATPase activity Ral GTPase binding ATPase activity, coupled to movement of substances Rac GTPase binding G-protein modulator protein-binding activity modulator GTPase-activating protein
          Process(es)
          positive regulation of protein phosphorylation receptor-mediated endocytosis chemotaxis signal transduction small GTPase mediated signal transduction regulation of Cdc42 protein signal transduction regulation of GTPase activity positive regulation of GTPase activity regulation of small GTPase mediated signal transduction transmembrane transport positive regulation of mitochondrial fission doxorubicin transport drug transmembrane export transport endocytosis mitotic spindle organization metabolic process negative regulation of smooth muscle cell proliferation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline