  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • UBE2M Antibodies
          Proteintech
          UBC12 Monoclonal Antibody (1H8D2), CoraLite® Plus 488
          View all (13) UBE2M antibodies
          Tech Support
          Cite UBC12 Monoclonal Antibody (1H8D2), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          UBC12 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          UBC12 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          UBC12 Antibody (CL488-67482) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 UBC12 antibody (CL488-67482, Clone: 1H8D2) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          UBC12 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          UBC12 Monoclonal Antibody (1H8D2), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-67482
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1H8D2
          Immunogen
          UBC12 fusion protein Ag5984
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MIKLFSLKQQ KKEEESAGGT KGSSKKASAA QLRIQKDINE LNLPKTCDIS FSDPDDLLNF KLVICPDEGF YKSGKFVFSF KVGQGYPHDP PKVKCETMVY HPNIDLEGNV CLNILREDWK PVLTINSIIY GLQYLFLEPN PEDPLNKEAA EVLQNNRRLF EQNVQRSMRG GYIGSTYFER CLK
          Target Information
          The modification of proteins with ubiquitin is an important cellular mechanism for targeting abnormal or short-lived proteins for degradation. Ubiquitination involves at least three classes of enzymes: ubiquitin-activating enzymes, or E1s, ubiquitin-conjugating enzymes, or E2s, and ubiquitin-protein ligases, or E3s. This gene encodes a member of the E2 ubiquitin-conjugating enzyme family. The encoded protein is linked with a ubiquitin-like protein, NEDD8, which can be conjugated to cellular proteins, such as Cdc53/culin.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein; NEDD8 carrier protein; NEDD8 protein ligase; NEDD8-conjugating enzyme Ubc12; UBC12 homolog, yeast; ubiquitin C, related sequence 2; ubiquitin carrier protein M; ubiquitin conjugating enzyme E2M; Ubiquitin-conjugating enzyme E2 M; ubiquitin-conjugating enzyme E2M (UBC12 homolog, yeast); ubiquitin-protein ligase M; yeast UBC12 homolog
          View more View less
          Gene Aliases: 2510040H03Rik; hUbc12; UBC-RS2; UBC12; UBE2M
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P61081, (Mouse) P61082
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 9040, (Mouse) 22192, (Rat) 361509
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding ubiquitin-protein transferase activity protein binding ATP binding transferase activity ubiquitin-like protein transferase activity NEDD8 transferase activity NEDD8 conjugating enzyme activity UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamyl-2,6-diaminopimelate-D-alanyl-D-alanine ligase activity ligase activity ribosomal S6-glutamic acid ligase activity coenzyme F420-0 gamma-glutamyl ligase activity coenzyme F420-2 alpha-glutamyl ligase activity protein-glycine ligase activity protein-glycine ligase activity, initiating protein-glycine ligase activity, elongating tubulin-glycine ligase activity protein-glutamic acid ligase activity tubulin-glutamic acid ligase activity molecular_function ubiquitin protein ligase binding ubiquitin protein ligase activity ubiquitin-protein ligase
          Process(es)
          protein modification by small protein conjugation protein modification process post-translational protein modification protein neddylation regulation of postsynapse assembly cellular protein modification process protein ubiquitination positive regulation of neuron apoptotic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline