  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • HINT1 Antibodies
          Proteintech
          HINT1 Monoclonal Antibody (1G3E4), CoraLite® Plus 488
          View all (16) HINT1 antibodies
          Tech Support
          Cite HINT1 Monoclonal Antibody (1G3E4), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          HINT1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          HINT1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          HINT1 Antibody (CL488-67583) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 HINT1 antibody (CL488-67583, Clone: 1G3E4) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          HINT1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Product Details
          CL488-67583
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1G3E4
          Immunogen
          HINT1 fusion protein Ag16662
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MADEIAKAQ VARPGGDTIF GKIIRKEIPA KIIFEDDRCL AFHDISPQAP THFLVIPKKH ISQISVAEDD DESLLGHLMI VGKKCAADLG LNKGYRMVVN EGSDGGQSVY HVHLHVLGGR QMHWPPG
          Target Information
          Histidine triad nucleotide-binding protein 1 (HINT1) is a member of the histidine triad (HIT) protein family, a group of small nucleotide-binding and -hydrolyzing proteins. HINT1 interacts with several diverse proteins and has been suggested to have tumor suppressive activities. HINT1 catalyzes the hydrolysis of adenosine 5'-monophoramidate substrates such as AMP-morpholidate, but its enzymatic function does not appear to play a role in its tumor suppression. Recent experiments demonstrate that HINT1 forms a complex with POSH and JNK in vivo, inhibiting AP-1 activity and the phosphorylation of c-Jun, and this action could contribute to the tumor suppressor activity of HINT1. Other studies raise the possibility of HINT1 as a candidate gene for schizophrenia.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: adenosine 5'-monophosphoramidase; Adenosine 5'-monophosphoramidase HINT1; Desumoylating isopeptidase HINT1; epididymis secretory sperm binding protein; FLJ30414; FLJ32340; HINT1; Histidine triad nucleotide-binding protein 1; PKCI-1; Protein kinase C inhibitor 1; Protein kinase C-interacting protein 1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: HINT; HINT1; NMAN; PKCI-1; PKCI1; PRKCNH1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P49773
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3094
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding catalytic activity protein kinase C binding protein binding peptidase activity cysteine-type peptidase activity hydrolase activity SUMO-specific protease activity adenosine 5'-monophosphoramidase activity
          Process(es)
          regulation of transcription, DNA-templated proteolysis apoptotic process signal transduction purine ribonucleotide catabolic process protein desumoylation positive regulation of calcium-mediated signaling intrinsic apoptotic signaling pathway by p53 class mediator
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline