    • 엔터프라이즈급 실험실 정보 처리
    • 360° CDMO 및 CRO 서비스
    • CDMO 서비스
    • 임상시험 CRO 서비스
    • 장비 서비스
    • 교육 서비스
    • Unity Lab Services
    • 서비스 전체 보기
  • 지원
    • 고객센터
    • 문의하기
    • 시험성적서(COA) 및 적합성 인증서(COC)
    • Safety Data Sheets (SDS)
    • 매뉴얼
    • 인용 및 참고 문헌
    • 기기 지원
    • 기술 자료/제품 FAQ
    • 학습 센터
    • 지원 메뉴 전체보기
      Cell Culture Plastics
  • 문의하기
  • 빠른 주문
  • 주문 현황
  • 제품 문서 검색
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
전체검색
Search button
          • 주문 현황
          • 빠른주문
          • 로그인
            로그인
            회원이 아니신가요? 계정 생성하기
            • 계정정보
            • 주문내역조회
            • 커스텀제품 및 프로젝트
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • TMEM74 Antibodies
          Proteintech
          TMEM74 Monoclonal Antibody (2H1B7), CoraLite® Plus 488
          View all (3) TMEM74 antibodies
          Tech Support
          Cite TMEM74 Monoclonal Antibody (2H1B7), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          TMEM74 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          TMEM74 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          TMEM74 Antibody (CL488-67773) in Flow
          1X10^6 HEK-293 cells were intracellularly stained with 0.4 µg CoraLite® Plus 488 Anti-Human TMEM74 (CL488-67773, Clone:2H1B7) (red), or 0.4 µg Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          TMEM74 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TMEM74 Monoclonal Antibody (2H1B7), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-67773
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.4 µg/1x10^6 cell suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          2H1B7
          Immunogen
          Recombinant protein
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MELHYLAKKS NQADLCDARD WSSRGLPGDQ ADTAATRAAL CCQKQCASTP RATEMEGSKL SSSPASPSSS LQNSTLQPDA FPPGLLHSGN NQITAERKVC NCCSQELETS FTYVDKNINL EQRNRSSPSA KGHNHPGELG WENPNEWSQE AAISLISEEE DDTSSEATSS GKSIDYGFIS AILFLVT
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Transmembrane protein 74; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: NET36; TMEM74
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q96NL1
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 157753
          View more View less
          Function(s)
          protein binding ion channel binding
          Process(es)
          autophagy macroautophagy general adaptation syndrome, behavioral process
          Contact tech support
          온라인 주문 Plus Icon Minus Icon
          • 주문 현황
          • 주문 지원
          • 빠른 주문
          • Supply Center
          • eProcurement
          지원 Plus Icon Minus Icon
          • Help and Support
          • 고객 센터
          • 기술 지원 센터
          • 제품 문서 검색
          • 사이트 문제 보고
          교육 및 이벤트 Plus Icon Minus Icon
          • 교육 센터
          • 프로모션
          • 이벤트 및 웨비나
          • 소셜 미디어
          • 소개 소개
          • 채용 채용
          • 투자자 투자자
          • 뉴스 뉴스
          • 사회적 책임 사회적 책임
          • Trademarks
          • 공정거래 공정거래
          • 정책 및 고지
          • PPD
          • 이용 약관
          • 개인정보 처리방침
          • 가격 및 운임 정책
          Korea flag icon
          Korea
          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담
          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat
          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담
          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat
          고객센터 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-9555   |   Live Chat   |   카카오톡 상담
          장비 서비스 문의 | 평일 09:00~18:00
          1661-5055   |   Live Chat
          써모 피셔 사이언티픽 코리아 주식회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 117-81-46910
          입금계좌 : 하나은행 336-890014-06204
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽코리아 주식회사)
          써모 피셔 사이언티픽 솔루션스 유한회사
          대표자 : 석수진
          사업자 등록번호 : 114-86-04783
          입금계좌 : 신한은행 140-004-396660
          (예금주 : 써모피셔사이언티픽솔루션스 유한회사)
          주소 : 서울시 강남구 광평로 281 수서오피스빌딩 12층 06349 | 통신판매업신고번호 : 2015-서울강남-00898
          ISMS Logo
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline