  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • HABP2 Antibodies
          Proteintech
          HABP2 Monoclonal Antibody (1A7C2), CoraLite® Plus 488
          View all (11) HABP2 antibodies
          Tech Support
          Cite HABP2 Monoclonal Antibody (1A7C2), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          HABP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          HABP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          HABP2 Antibody (CL488-67867) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using CoraLite® Plus 488 HABP2 antibody (CL488-67867, Clone: 1A7C2) at dilution of 1:200, CL594-Phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          HABP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          HABP2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL488-67867
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.80 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1A7C2
          Immunogen
          HABP2 fusion protein Ag3981
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: SKFTCACPD QFKGKFCEIG SDDCYVGDGY SYRGKMNRTV NQHACLYWNS HLLLQENYNM FMEDAETHGI GEHNFCRNPD ADEKPWCFIK VTNDKVKWEY CDVSACSAQD VAYPEESPTE PSTKLPGFDS CGKTEIAERK IKRIYGGFKS TAGKHPWQAS LQSSLPLTIS MPQGHFCGGA LIHPCWVLTA AHCTDIKTRH LKVVLGDQDL KKEEFHEQSF RVEKIFKYSH YNERDEIPHN DIALLKLKPV DGHCALESKY VKTVCLPDGS FPSGSECHIS GWGVTETGKG SRQLLDAKVK LIANTLCNSR QLYDHMIDDS MICAGNLQKP GQDTCQGDSG GPLTCEKDGT YYVYGIVSWG LECGKRPGVY TQVTKFLNWI KATIKSESGF
          Target Information
          HABP2 is an extracellularserine protease that binds hyaluronic acid and is involved in celladhesion. The encoded protein is synthesized as a single chain, butthen undergoes an autoproteolytic event to form the functionalheterodimer. Further autoproteolysis leads to smaller, inactivepeptides. This protease is known to cleave urinary plasminogenactivator, coagulation factor VII, and the alpha and beta chains offibrinogen, but not prothrombin, plasminogen, or the gamma chain offibrinogen. Two transcript variants encoding different isoformshave been found for this gene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: factor seven-activating protease; factor VII activating protein; Factor VII-activating protease; FSAP; FVII activator; hepatocyte growth factor activator homolog; Hepatocyte growth factor activator-like protein; Hyaluronan-binding protein 2; hyaluronic acid binding protein 2; PHBP; PHBSP; plasma hyalurona; plasma hyaluronan binding protein; Plasma hyaluronan-binding protein; Plasma hyaluronan-binding serine protease; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: FSAP; HABP; HABP2; HGFAL; NMTC5; PHBP
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q14520
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3026
          View more View less
          Function(s)
          serine-type endopeptidase activity calcium ion binding glycosaminoglycan binding peptidase activity serine-type peptidase activity hydrolase activity
          Process(es)
          proteolysis cell adhesion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline