  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • VDP Antibodies
          Proteintech
          p115, USO1 Monoclonal Antibody (3B7D8), CoraLite® Plus 488
          View all (10) VDP antibodies
          Tech Support
          Cite p115, USO1 Monoclonal Antibody (3B7D8), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          p115, USO1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          p115, USO1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          p115, USO1 Antibody (CL488-68100) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 p115, USO1 antibody (CL488-68100, Clone: 3B7D8) at dilution of 1:100. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          p115, USO1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Product Details
          CL488-68100
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          3B7D8
          Immunogen
          p115, USO1 fusion protein Ag5543
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: EQDLQLEEL RQQVSTLKCQ NEQLQTAVTQ QVSQIQQHKD QYNLLKIQLG KDNQHQGSYS EGAQMNGIQP EEIGRLREEI EELKRNQELL QSQLTEKDSM IENMKSSQTS GTNEQSSAIV SARDSEQVAE LKQELATLKS QLNSQSVEIT KLQTEKQELL QKTEAFAKSV EVQGETETII ATKTTDVEGR LSALLQETKE LKNEIKALSE ERTAIKEQLD SSNSTIAILQ TEKDKLELEI TDSKKEQDDL LVLLADQDQK ILSLKNKLKD LGHPVEEEDE LESGDQEDED DESEDPGKDL DHI
          Target Information
          The protein encoded by this gene is a peripheral membrane protein which recycles between the cytosol and the Golgi apparatus during interphase. It is regulated by phosphorylation: dephosphorylated protein associates with the Golgi membrane and dissociates from the membrane upon phosphorylation. Ras-associated protein 1 recruits this protein to coat protein complex II (COPII) vesicles during budding from the endoplasmic reticulum, where it interacts with a set of COPII vesicle-associated SNAREs to form a cis-SNARE complex that promotes targeting to the Golgi apparatus. Transport from the ER to the cis/medial Golgi compartments requires the action of this gene product, GM130 and giantin in a sequential manner.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: General vesicular transport factor p115; Protein USO1 homolog; TAP; transcytosis associated protein; transcytosis associated protein p115; Transcytosis-associated protein; unnamed protein product; USO1 homolog, vesicle docking protein; USO1 vesicle docking protein homolog; VDP p115; vesicle docking protein p115; vesicle docking protein, 115 kDa; Vesicle-docking protein
          View more View less
          Gene Aliases: 115kDa; P115; TAP; USO1; VDP
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O60763, (Mouse) Q9Z1Z0, (Rat) P41542
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 8615, (Mouse) 56041, (Rat) 56042
          View more View less
          Function(s)
          RNA binding protein binding cadherin binding protein transporter activity poly(A) RNA binding membrane traffic protein
          Process(es)
          intracellular protein transport ER to Golgi vesicle-mediated transport Golgi organization small GTPase mediated signal transduction protein transport vesicle-mediated transport secretory granule localization transcytosis Golgi vesicle transport Golgi vesicle docking vesicle fusion with Golgi apparatus membrane fusion regulation of cellular response to insulin stimulus transport intra-Golgi vesicle-mediated transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-9kpsn:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0