  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • BNIP3L Antibodies
          Proteintech
          BNIP3L Monoclonal Antibody (1F6A3), CoraLite® Plus 488
          View all (18) BNIP3L antibodies
          Tech Support
          Cite BNIP3L Monoclonal Antibody (1F6A3), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          BNIP3L Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          BNIP3L Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          BNIP3L Antibody (CL488-68118) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 BNIP3L antibody (CL488-68118, Clone: 1F6A3) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          BNIP3L Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          BNIP3L Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL488-68118
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.40 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1F6A3
          Immunogen
          BNIP3L fusion protein Ag31547
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: DAQHESGQS SSRGSSHCDS PSPQEDGQIM FDVEMHTSRD HSSQSEEEVV EGEKEVEALK KSADWVSDWS S
          Target Information
          This gene encodes a protein that interacts with the small GTPase rab11. A similar protein in rat binds the GTP-containing active form of rab11. This protein may play a role in endosome recycling. Alternate splicing results in multiple transcript variants.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Adenovirus E1B19K-binding protein B5; BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3-like; BCL2/adenovirus E1B 19 kDa protein-interacting protein 3A; BCL2/adenovirus E1B 19-kd protein-interacting protein 3a; BCL2/adenovirus E1B 19kDa interacting protein 3 like; BNIP3a; similar to BNIP3; BNIP3L; NIP-3-like protein X; NIP3-like protein X; NIP3L; similar to Nip3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: BNIP3A; BNIP3H; BNIP3L; NIP3L; NIX
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O60238
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 665
          View more View less
          Function(s)
          protein binding lamin binding identical protein binding protein homodimerization activity
          Process(es)
          apoptotic process negative regulation of mitochondrial membrane potential positive regulation of macroautophagy mitochondrial protein catabolic process positive regulation of mitochondrial membrane permeability positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process regulation of programmed cell death negative regulation of programmed cell death defense response to virus cellular response to hypoxia mitochondrial outer membrane permeabilization regulation of mitophagy regulation of protein targeting to mitochondrion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline