  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SEPT6 Antibodies
          Proteintech
          SEPT6 Monoclonal Antibody (1B1G1), CoraLite® Plus 488
          View all (10) SEPT6 antibodies
          Tech Support
          Cite SEPT6 Monoclonal Antibody (1B1G1), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          SEPT6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SEPT6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          SEPT6 Antibody (CL488-68173) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HEK-293 cells using CoraLite® Plus 488 SEPT6 antibody (CL488-68173, Clone: 1B1G1) at dilution of 1:100. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          SEPT6 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Product Details
          CL488-68173
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Pig, Rabbit, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1B1G1
          Immunogen
          SEPT6 fusion protein Ag32736
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: YDLQESNVR LKLTIVSTVG FGDQINKEDS YKPIVEFIDA QFEAYLQEEL KIRRVLHTYH DSRIHVCLYF IAPTGHSLKS LDLVTMKKLD SKVNIIPIIA KADAISKSEL TKFKIKITSE LVSNGVQIYQ FPTDDESVAE INGTMNAHLP FAVIGSTEEL KIGNKMMRAR QYPWGTVQVE NEAHCDFVKL REMLIRVNME DLREQTHTRH YELYRRCKLE EMGFKDTDPD SKPFSLQETY EAKRNEFLGE LQKKEEEMRQ MFVQRVKEKE AELKEAEKEL HEKFDRLKKL HQDEKKKLED KKKSLDDEVN AFKQRKTAAE LLQSQGSQAG GSQTLKRDKE KKNNPWLCTE
          Target Information
          SEPT6 is a member of the septin family of GTPases. Members of this family are required for cytokinesis. This gene is a member of the septin family of GTPases. Members of this family are required for cytokinesis. One version of pediatric acute myeloid leukemia is the result of a reciprocal translocation between chromosomes 11 and X, with the breakpoint associated with the genes encoding the mixed-lineage leukemia and septin 2 proteins. This gene encodes four transcript variants encoding three distinct isoforms. An additional transcript variant has been identified, but its biological validity has not been determined.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 2-Sep; 6-Sep; KIAA0128; MGC16619; MGC20339; RP5-876A24.2; septin 2; Septin-6; transcript variant VI; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 2810035H17Rik; C920001C06Rik; KIAA0128; mKIAA0128; SEP2; Sep6; SEPT2; SEPT6; Septin-6; SEPTIN6
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q14141, (Mouse) Q9R1T4
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 23157, (Rabbit) 100341047, (Mouse) 56526, (Rat) 691335
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding GTPase activity protein binding GTP binding binding, bridging cytoskeletal protein
          Process(es)
          mitotic cytokinesis spermatogenesis protein localization cell differentiation cell division cytoskeleton-dependent cytokinesis cell cycle
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-zdkzh:80/100.66.76.145:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline