  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • VPS25 Antibodies
          Proteintech
          VPS25 Monoclonal Antibody (3B4C3), CoraLite® Plus 488
          View all (10) VPS25 antibodies
          Tech Support
          Cite VPS25 Monoclonal Antibody (3B4C3), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          VPS25 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          VPS25 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          VPS25 Antibody (CL488-68197) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using CoraLite® Plus 488 VPS25 antibody (CL488-68197, Clone: 3B4C3) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          VPS25 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Product Details
          CL488-68197
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Rabbit
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          3B4C3
          Immunogen
          VPS25 fusion protein Ag8243
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MAMSFEWPW QYRFPPFFTL QPNVDTRQKQ LAAWCSLVLS FCRLHKQSSM TVMEAQESPL FNNVKLQRKL PVESIQIVLE ELRKKGNLEW LDKSKSSFLI MWRRPEEWGK LIYQWVSRSG QNNSVFTLYE LTNGEDTEDE EFHGLDEATL LRALQALQQE HKAEIITVSD GRGVKFF
          Target Information
          VPS25 (Vacuolar Protein Sorting 25 Homolog) is a Protein Coding gene. Among its related pathways are Delta508-CFTR traffic / ER-to-Golgi in CF and Budding and maturation of HIV virion. Gene Ontology (GO) annotations related to this gene include protein homodimerization activity and protein N-terminus binding.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Dermal papilla-derived protein 9; ELL-associated protein of 20 kDa; ESCRT-II complex subunit VPS25; HGNC:28122; hVps25; MGC10540; unnamed protein product; Vacuolar protein-sorting-associated protein 25
          View more View less
          Gene Aliases: DERP9; EAP20; FAP20; VPS25
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9BRG1
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Rabbit) 103345024, (Human) 84313
          View more View less
          Function(s)
          structural molecule activity protein binding protein homodimerization activity membrane traffic protein
          Process(es)
          negative regulation of epidermal growth factor-activated receptor activity protein transport macroautophagy multivesicular body assembly protein targeting to vacuole involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process via the multivesicular body sorting pathway multivesicular body sorting pathway membrane fission
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline