  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • FBG4 Antibodies
          Proteintech
          FBXO17 Monoclonal Antibody (1F3D3), CoraLite® Plus 488
          View all (6) FBG4 antibodies
          Tech Support
          Cite FBXO17 Monoclonal Antibody (1F3D3), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          FBXO17 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FBXO17 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          FBXO17 Antibody (CL488-68246) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using CoraLite® Plus 488 FBXO17 antibody (CL488-68246, Clone: 1F3D3) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          FBXO17 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Product Details
          CL488-68246
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1F3D3
          Immunogen
          FBXO17 fusion protein Ag3867
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MGARLSRRR LPADPSLALD ALPPELLVQV LSHVPPRSLV TRCRPVCRAW RDIVDGPTVW LLQLARDRSA EGRALYAVAQ RCLPSNEDKE EFPLCALARY CLRAPFGRNL IFNSCGEQGF RGWEVEHGGN GWAIEKNLTP VPGAPSQTCF VTSFEWCSKR QLVDLVMEGV WQELLDSAQI EICVADWWGA RENCGCVYQL RVRLLDVYEK EVVKFSASPD PVLQWTERGC RQVSHVFTNF GKGIRYVSFE QYGRDVSSWV GHYGALVTHS SVRVRIRLS
          Target Information
          F-box proteins, a critical component of the evolutionary conserved ubiquitin-protein ligase complex SCF (Skp1/Cdc53-Cullin1/F-box), recruit substrates for ubiquitination and consequent degradation through their specific protein-protein interaction domains. Novel human F-box proteins named FBG1, FBG2, FBG3, FBG4 and FBG5 constitute a third subfamily of mammalian F-box proteins. FBG genes are expressed in a limited number of human tissues including kidney, liver, brain and muscle tissues.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: F Box Gama 4; F-box only protein 17; F-box only protein 26; F-box protein FBG4; FBG4; FLJ11798; FLJ25205; FLJ58300; MGC9379; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: FBG4; FBX17; FBX26; FBXO17; FBXO26
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q96EF6
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 115290
          View more View less
          Function(s)
          protein binding ubiquitin protein ligase activity
          Process(es)
          glycoprotein catabolic process SCF-dependent proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process ERAD pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline