  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • LZTFL1 Antibodies
          Proteintech
          LZTFL1 Monoclonal Antibody (2C1F6), CoraLite® Plus 488
          View all (15) LZTFL1 antibodies
          Tech Support
          Cite LZTFL1 Monoclonal Antibody (2C1F6), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          LZTFL1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          LZTFL1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          LZTFL1 Antibody (CL488-68281) in Flow
          1x10^6 Jurkat cells were intracellularly stained with 0.8 µg CoraLite® Plus 488 Anti-Human LZTFL1 (CL488-68281, Clone: 2C1F6) (red), or 0.8 µg CoraLite® Plus 488 Mouse IgG2a Isotype Control (C1.18.4) (CL488-65208, Clone: C1.18.4) (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          LZTFL1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL488-68281
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.80 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          2C1F6
          Immunogen
          LZTFL1 fusion protein Ag10733
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MAELGLNEH HQNEVINYMR FARSKRGLRL KTVDSCFQDL KESRLVEDTF TIDEVSEVLN GLQAVVHSEV ESELINTAYT NVLLLRQLFA QAEKWYLKLQ TDISELENQE LLEQVAEFEK AEITSSNKKP ILDVTKPKLA PLNEGGTAEL LNEEILRLQE ENEKLKSRLK TIEIQATNAL DEKSKLEKAL QDLQLDQGNQ KDFIKAQDLS NLENTVAALK SEFQKTLNDK TENQKSLEEN LATAKHDLLR VREQLHMAEK ELEKKFQQTA AYRNMKEILT KKNDQIKDLR KRLAQYEPED
          Target Information
          LZTFL1, also known as Leucine Zipper Transcription Factor-Like 1, is situated on the chromosomal region 3p21.3, which is frequently deleted in various cancers, including kidney cancer. It acts as a tumor suppressor by destabilizing AKT, a key protein in cell growth pathways, thus inhibiting tumor cell growth. Additionally, LZTFL1 has been implicated in the epithelial-mesenchymal transition in COVID-19, suggesting a role in viral response pathways. It is associated with Bardet-Biedl syndrome (BBS) and interacts with IFT27, a regulator of sperm flagellum formation, affecting spermatogenesis and male fertility. Knockout models show a phenotype of obesity, retinal degeneration, and abnormal cilia development, highlighting its role in normal ciliary function. The gene has two transcript isoforms and is part of a transcriptional map covering 250 kb, making it a subject of extensive genetic research.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Leucine zipper transcription factor-like protein 1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: BBS17; LZTFL1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9NQ48
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 54585
          View more View less
          Function(s)
          protein binding identical protein binding macromolecular complex binding
          Process(es)
          spermatogenesis sperm motility negative regulation of protein localization to cilium negative regulation of protein localization to ciliary membrane
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-5xfkf:80/100.66.78.86:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline