  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • PNPase Antibodies
          Proteintech
          PNPT1 Monoclonal Antibody (3F2A1), CoraLite® Plus 488
          View all (16) PNPase antibodies
          Tech Support
          Cite PNPT1 Monoclonal Antibody (3F2A1), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          PNPT1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PNPT1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          PNPT1 Antibody (CL488-68309) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed A431 cells using CoraLite Plus 488 PNPT1 antibody (CL488-68309, Clone: 3F2A1 ) at dilution of 1:100, CL594-Phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          PNPT1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PNPT1 Monoclonal Antibody (3F2A1), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-68309
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          3F2A1
          Immunogen
          PNPT1 fusion protein Ag6290
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Sequence of this protein is as follows: YEFPPYATNE IGKVTGLNRR ELGHGALAEK ALYPVIPRDF PFTIRVTSEV LESNGSSSMA SACGGSLALM DSGVPISSAV AGVAIGLVTK TDPEKGEIED YRLLTDILGI EDYNGDMDFK IAGTNKGITA LQADIKLPGI PIKIVMEAIQ QASVAKKEIL QIMNKTISKP RASRKENGPV VETVQVPLSK RAKFVGPGGY NLKKLQAETG VTISQVDEET FSVFAPTPSA MHEARDFITE ICKDDQEQQL EFGAVYTATI TEIRDTGVMV KLYPNMTAVL LHNTQLDQRK IKHPTALGLE VGQEIQVKYF GRDPADGRMR LSRKVLQSPA TTVVRTLNDR SSIVMGEPIS QSSSNSQ
          Target Information
          PNPT1 (polyribonucleotide nucleotidyltransferase 1, mitochondirla) is a RNA-binding protein implicated in numerous RNA metabolic processes. It catalyzes the phosphorolysis of single-stranded polyribonucleotides processively in the 3'-to-5' direction. PNPT1 is a component of the mitochondrial degradosome (mtEXO) complex that degrades 3' overhang double-stranded RNA with a 3'-to-5' directionality in an ATP-dependent manner. It is required for correct processing and polyadenylation of mitochondrial mRNAs. It plays a role as a cytoplasmic RNA import factor, in mitochondrial morphogenesis and respiration, regulation of expression of the electron transport chain, regulation of the stability of specific mature miRNAs in melanoma cells, and RNA cell surveilance. Mutations of the gene can result in combined oxidative phosphorylation deficiency 13 (COXPD13) and deafness, autosomal recessive, 70 (DFNB70).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 3'-5' RNA exonuclease OLD35; DKFZp762K1914; old 35; Old-35; PNPase 1; PNPase old-35; Polynucleotide phosphorylase 1; Polynucleotide phosphorylase-like protein; Polyribonucleotide nucleotidyltransferase 1, mitochondrial
          View more View less
          Gene Aliases: 1200003F12Rik; COXPD13; DFNB70; old-35; OLD35; PNPASE; PNPT1; Pnptl1; SCA25
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8TCS8, (Mouse) Q8K1R3
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 87178, (Rat) 360992, (Mouse) 71701
          View more View less
          Function(s)
          3'-5'-exoribonuclease activity nucleic acid binding RNA binding nuclease activity exonuclease activity polyribonucleotide nucleotidyltransferase activity protein binding poly(U) RNA binding transferase activity nucleotidyltransferase activity hydrolase activity poly(G) binding miRNA binding identical protein binding poly(A) RNA binding nucleotidyltransferase
          Process(es)
          mitochondrial RNA catabolic process mitochondrial mRNA catabolic process positive regulation of mitochondrial RNA catabolic process mitochondrial RNA 5'-end processing mitochondrial RNA 3'-end processing RNA processing mRNA processing RNA catabolic process mRNA catabolic process mitochondrion organization cellular response to oxidative stress cellular response to interferon-beta RNA import into mitochondrion rRNA import into mitochondrion regulation of cellular respiration protein homooligomerization response to cAMP response to growth hormone positive regulation of mRNA catabolic process protein homotrimerization nuclear polyadenylation-dependent mRNA catabolic process mitochondrial mRNA polyadenylation liver regeneration positive regulation of miRNA catabolic process regulation of cellular senescence RNA polyadenylation negative regulation of growth mitochondrion morphogenesis mitotic cell cycle arrest RNA phosphodiester bond hydrolysis, exonucleolytic transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline