  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • STUB1 Antibodies
          Proteintech
          STUB1 Monoclonal Antibody (2E6B9), CoraLite® Plus 488
          View all (19) STUB1 antibodies
          Tech Support
          Cite STUB1 Monoclonal Antibody (2E6B9), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          STUB1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          STUB1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          STUB1 Antibody (CL488-68407) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed MCF-7 cells using CoraLite® Plus 488 STUB1 antibody (CL488-68407, Clone: 2E6B9) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          STUB1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Product Details
          CL488-68407
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          2E6B9
          Immunogen
          Peptide
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          A recently identified protein, termed carboxyl terminus of hsc70-interacting protein (CHIP), has been shown to interact both with the constitutive form of hsc70 and the stress inducible form, hsp70. This novel 35 kDa cytoplasmic protein has been shown to be highly expressed in striated muscle in vivo. Additional studies have shown that this protein is expressed over a broad range of cultured tissues. Through immunoprecipitation experiments, CHIP has been shown to directly bind to the carboxyl terminus of hsc70 and hsp70 where it decreases ATPase activity and reduces overall chaperone efficiency. CHIP has also been identified as an important protein in the ubiquitin-proteasome system. CHIP contains a U-box domain and acts as an E3 ubiquitin-ligase in conjunction with hsc70 and hsp90.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Antigen NY-CO-7; Carboxy terminus of Hsp70-interacting protein; CLL-associated antigen KW-8; E3 ubiquitin-protein ligase CHIP; heat shock protein A binding protein 2 (c-terminal); LA16c-313D11.6; RING-type E3 ubiquitin transferase CHIP; serologically defined colon cancer antigen 7; STIP1 homology and U box-containing protein 1; STIP1 homology and U-box containing protein 1, E3 ubiquitin protein ligase; tetratricopeptide repeat protein; TPR domain protein
          View more View less
          Gene Aliases: CHIP; HSPABP2; NY-CO-7; PP1131; SCA48; SCAR16; SDCCAG7; STUB1; UBOX1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9UNE7, (Rat) A6HD62
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10273, (Rat) 287155
          View more View less
          Function(s)
          G-protein coupled receptor binding ubiquitin-protein transferase activity protein binding transferase activity enzyme binding kinase binding Hsp70 protein binding protein binding, bridging TPR domain binding heat shock protein binding ubiquitin protein ligase binding ubiquitin-ubiquitin ligase activity protein homodimerization activity SMAD binding tau protein binding chaperone binding misfolded protein binding Hsp90 protein binding ubiquitin protein ligase activity R-SMAD binding ligase activity ubiquitin-protein ligase
          Process(es)
          MAPK cascade protein polyubiquitination response to ischemia DNA repair ubiquitin-dependent protein catabolic process protein monoubiquitination misfolded or incompletely synthesized protein catabolic process cellular response to DNA damage stimulus signal transduction positive regulation of metabolic process negative regulation of cardiac muscle hypertrophy protein ubiquitination negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway endoplasmic reticulum unfolded protein response positive regulation of protein ubiquitination regulation of protein stability regulation of glucocorticoid metabolic process positive regulation of proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process negative regulation of smooth muscle cell apoptotic process positive regulation of smooth muscle cell apoptotic process cellular response to heat negative regulation of peroxisome proliferator activated receptor signaling pathway ERAD pathway ERBB2 signaling pathway negative regulation of apoptotic process proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process positive regulation of proteolysis protein stabilization protein autoubiquitination chaperone-mediated autophagy protein K63-linked ubiquitination cellular response to misfolded protein cellular response to hypoxia positive regulation of chaperone-mediated protein complex assembly positive regulation of mitophagy positive regulation of ERAD pathway negative regulation of vascular smooth muscle contraction ubiquitin-dependent SMAD protein catabolic process negative regulation of protein binding positive regulation of ubiquitin-protein transferase activity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline