  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PAX8 Antibodies
          Proteintech
          PAX8 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (6B14), CoraLite® Plus 488
          View all (73) PAX8 antibodies
          Tech Support
          Cite PAX8 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (6B14), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          PAX8 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PAX8 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          PAX8 Antibody (CL488-80756) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed SKOV-3 cells using CoraLite® Plus 488 PAX8 antibody (CL488-80756, Clone: 6B14) at dilution of 1:400. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          PAX8 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Product Details
          CL488-80756
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:200-1:800
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          CHO cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          6B14
          Immunogen
          PAX8 fusion protein Ag0306
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          This gene encodes a member of the paired box family of transcription factors. Members of this gene family typically encode proteins that contain a paired box domain, an octapeptide, and a paired-type homeodomain. This nuclear protein is involved in thyroid follicular cell development and expression of thyroid-specific genes. Mutations in this gene have been associated with thyroid dysgenesis, thyroid follicular carcinomas and atypical follicular thyroid adenomas. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: HGNC:8622; paired box gene 8; Paired box protein Pax-8; paired domain gene 8; paired-box-protein; PAX8d; PAX8e; PAX8F; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: PAX-8; PAX8
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q06710, (Mouse) Q00288
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7849, (Mouse) 18510
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding thyroid-stimulating hormone receptor activity protein binding sequence-specific double-stranded DNA binding RNA polymerase II core promoter sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding sequence-specific DNA binding transcription regulatory region DNA binding
          Process(es)
          urogenital system development metanephros development mesonephros development transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter multicellular organism development organ morphogenesis cell differentiation thyroid gland development inner ear morphogenesis regulation of apoptotic process positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter pronephros development cellular response to gonadotropin stimulus positive regulation of mesenchymal to epithelial transition involved in metanephros morphogenesis metanephric distal convoluted tubule development metanephric nephron tubule formation negative regulation of mesenchymal cell apoptotic process involved in metanephric nephron morphogenesis regulation of metanephric nephron tubule epithelial cell differentiation positive regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis negative regulation of mesenchymal cell apoptotic process involved in metanephros development negative regulation of apoptotic process involved in metanephric collecting duct development negative regulation of apoptotic process involved in metanephric nephron tubule development positive regulation of metanephric DCT cell differentiation positive regulation of thyroid hormone generation regulation of thyroid-stimulating hormone secretion branching involved in ureteric bud morphogenesis kidney development ventricular septum development mesenchymal to epithelial transition involved in metanephros morphogenesis regulation of transcription from RNA polymerase II promoter nervous system development central nervous system development sensory organ development anatomical structure morphogenesis negative regulation of cardiac muscle cell apoptotic process epithelial cell differentiation thyroid-stimulating hormone signaling pathway pronephric field specification otic vesicle development S-shaped body morphogenesis kidney epithelium development mesonephric tubule development metanephric epithelium development metanephric comma-shaped body morphogenesis metanephric S-shaped body morphogenesis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline