  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • LC3B Antibodies
          Proteintech
          LC3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (5P12), CoraLite® Plus 488
          View all (53) LC3B antibodies
          Tech Support
          Cite LC3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (5P12), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          LC3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          LC3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          LC3 Antibody (CL488-81004) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed Chloroquine treated HepG2 cells using CoraLite® Plus 488 LC3 antibody (CL488-81004, Clone: 5P12) at dilution of 1:500. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          LC3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          LC3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (5P12), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-81004
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:250-1:1,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Pig, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          CHO cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          5P12
          Immunogen
          LC3 fusion protein Ag6144
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • CoraLite 594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MPSEKTFKQR RTFEQRVEDV RLIREQHPTK IPVIIERYKG EKQLPVLDKT KFLVPDHVNM GELIKIIRRR LQLNANQAFF LLVNGHSMVS VSTPISEVYE SEKDEDGFLY MVYASQETFG MKLSV
          Target Information
          LC3B (Autophagy Marker Light Chain 3B, MAP1A/MAP1B LC3 B) in humans, is encoded by the gene MAP1LC3B (Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B). LC3B is associated with microtubule assembly and important is in neurogenesis. Recent studies indicate that LC3B plays a vital role in autophagy, a process that involves the bulk degradation of cytoplasmic component. Three human LC3 isoforms undergo post-translational modifications during autophagy. Macroautophagy is the major inducible pathway for the general turnover of cytoplasmic constituents in eukaryotic cells, it is also responsible for the degradation of active cytoplasmic enzymes and organelles during nutrient starvation. Macroautophagy involves the formation of double-membrane bound autophagosomes which enclose the cytoplasmic constituent targeted for degradation in a membrane bound structure, which then fuse with the lysosome (or vacuole) releasing a single-membrane bound autophagic bodies which are then degraded within the lysosome (or vacuole). LC3B is a microtubule-associated protein that mediate the physical interactions between microtubules and components of the cytoskeleton. LC3B may play a role in processes involving cancer, aging, metabolic and neurodegenerative disorders and cardiovascular/pulmonary diseases.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ATG8E; autophagy-related protein LC3 B; autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 B; LC3 beta; LC3A; lc3b; lc3b3; MAP1 light chain 3-like protein 2; MAP1A/1B; MAP1A/1B LC3; MAP1A/1B light chain 3 B; MAP1A/MAP1B LC3 A; MAP1A/MAP1B LC3 B; MAP1A/MAP1B LC3 B-like; MAP1A/MAP1B light chain 3 B; MAP1A/MAP1B light chain 3 B-like; MAP1A1B-LC3; MAP1BLC3; MAP1LC3A; microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3; microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3 beta 2; microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B; Microtubule-associated proteins 1A/1B light chain 3B-like protein; RP11-346K17.1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 1010001C15Rik; Atg8; ATG8F; ATG8G; LC3B; MAP1A/1BLC3; MAP1A/MAP1B; Map1lc3; MAP1LC3B-a; Mpl3; zbs559
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9GZQ8, (Human) A6NCE7, (Mouse) Q9CQV6, (Rat) Q62625
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Pig) 100462754, (Human) 81631, (Human) 643246, (Mouse) 67443, (Rat) 64862
          View more View less
          Function(s)
          protein binding phospholipid binding microtubule binding phosphatidylethanolamine binding ubiquitin protein ligase binding ceramide binding tubulin binding protein domain specific binding non-motor microtubule binding protein
          Process(es)
          autophagosome assembly mitophagy mitophagy autophagy cellular response to nitrogen starvation cellular response to starvation macroautophagy autophagosome maturation positive regulation of mucus secretion
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-79565875f6-xmwlv:80/100.66.76.16:80.
          git-commit: 280dcbe45276d5d6e613c14d399020b8a49b7116
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.57.0-Offline