  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • DNM1L Antibodies
          Proteintech
          DRP1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2A19), CoraLite® Plus 488
          View all (52) DNM1L antibodies
          Tech Support
          Cite DRP1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2A19), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          DRP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          DRP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          DRP1 Antibody (CL488-81561) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 DRP1 (C-terminal) antibody (CL488-81561, Clone: 2A19) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          DRP1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          DRP1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2A19), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-81561
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          Expi293
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          2A19
          Immunogen
          DRP1 (C-terminal) fusion protein Ag3644
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: CGGARICYI FHETFGRTLE SVDPLGGLNT IDILTAIRNA TGPRPALFVP EVSFELLVKR QIKRLEEPSL RCVELVHEEM QRIIQHCSNY STQELLRFPK LHDAIVEVVT CLLRKRLPVT NEMVHNLVAI ELAYINTKHP DFADACGLMN NNIEEQRRNR LARELPSAVS RDKLIQDSRR ETKNVASGGG GVGDGVQEPT TGNWRGMLKT SKAEELLAEE KSKPIPIMPA SPQKGHAVNL LDVPVPVARK LSAREQRDCE VIERLIKSYF LIVRKNIQDS VPKAVMHFLV NHVKDTLQSE LVGQLYKSSL LDDLLTESED MAQRRKEAAD MLKALQGASQ IIAEIRETHL W
          Target Information
          A human dynamin-related protein, DRP1 contributes to mitochondrial division in mammalian cells. It plays this important role in mitochondrial fission at steady state and during apoptosis. DRP1 is required for proper cellular distribution of mitochondria, and in mutant neurons, mitochondria are largely absent from synapses, thus providing a genetic tool to assess the role of mitochondria at synapses.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: C-terminal region; Dnm1p/Vps1p-like protein; DVLP; Dymple; Dynamin family member proline-rich carboxyl-terminal domain less; Dynamin-1-like protein; Dynamin-like protein; dynamin-like protein 1; Dynamin-like protein 4; Dynamin-like protein IV; Dynamin-related protein 1; DYNIV 11; DYNIV-11; EC 3.6.5.5; FLJ41912; HdynIV; large G-protein; N-terminal region; putative GTP-binding protein; unnamed protein product; VPS1
          View more View less
          Gene Aliases: 6330417M19Rik; AI450666; DLP1; DNM1L; Dnml1; Dnmlp1; DRP1; DVLP; DYMPLE; EMPF; EMPF1; HDYNIV; OPA5; python
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O00429, (Rat) O35303, (Mouse) Q8K1M6
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10059, (Rat) 114114, (Mouse) 74006
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding GTPase activity GTPase activator activity protein binding GTP binding microtubule binding lipid binding hydrolase activity GTP-dependent protein binding small GTPase binding ubiquitin protein ligase binding identical protein binding protein homodimerization activity membrane traffic protein
          Process(es)
          mitochondrial fission calcium ion transport endocytosis mitochondrion organization endoplasmic reticulum organization regulation of gene expression regulation of mitochondrion organization programmed cell death peroxisome fission mitochondrial fragmentation involved in apoptotic process intracellular distribution of mitochondria rhythmic process positive regulation of protein secretion protein oligomerization heart contraction protein localization to mitochondrion positive regulation of neutrophil chemotaxis positive regulation of mitochondrial fission mitochondrial membrane fission mitocytosis regulation of peroxisome organization regulation of mitophagy positive regulation of secretion by cell regulation of ATP metabolic process release of cytochrome c from mitochondria dynamin polymerization involved in mitochondrial fission metabolic process regulation of protein oligomerization positive regulation of apoptotic process protein homotetramerization membrane fusion necroptotic process mitochondrion morphogenesis positive regulation of release of cytochrome c from mitochondria regulation of mitophagy positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline