  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • p21 Antibodies
          Proteintech
          P21 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3N14), CoraLite® Plus 488
          View all (78) p21 antibodies
          Tech Support
          Cite P21 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3N14), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          P21 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          P21 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          P21 Antibody (CL488-82669-2) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed MCF-7 cells using CoraLite® Plus 488 P21 antibody (CL488-82669-2, Clone: 3N14) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          P21 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          P21 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          P21 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3N14), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-82669-2
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.80 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          3N14
          Immunogen
          P21 fusion protein Ag0368
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MSEPAGDVRQ NPCGSKACRR LFGPVDSEQL SRDCDALMAG CIQEARERWN FDFVTETPLE GDFAWERVRG LGLPKLYLPT GPRRGRDELG GGRRPGTSPA LLQGTAEEDH VDLSLSCTLV PRSGEQAEGS PGGPGDSQGR KRRQTSMTD
          Target Information
          Protein p21 is a tumor suppressor protein which is an inhibitor of Cyclin-dependent kinases (CDK) and is transcriptionally activated by p53. P21 is important in the response of cells to genotoxic stress and a major transcriptional target of p53 protein. The occurrence of p21 in the nucleus executes binding and inhibition activity of cyclin dependent kinases Cdk1 and Cdk2, and blocks the transition from G1 phase into S phase or from G2 phase into mitosis after DNA damage, which enables the repair of damaged DNA. In the cytoplasm, p21 protein has an anti-apoptotic effect. P21 is able to bind to and inhibit caspase 3, as well as the apoptotic kinases ASK1 and JNK. P21 exhibits a dual function in carcinogenesis, and acts as a tumor suppressor, prevents apoptosis, and acts as an oncogene.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Activating Fragment 1; alternate gene name=WAF1; CDK-interacting protein 1; CDK-interaction protein 1; CDKN1A; CDNK1A; Cip1); cyclin kinase inhibitor; Cyclin-dependent kinase inhibitor 1; Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21; cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1); cyclin-dependent kinase inhibitor 1A variant 1; cyclin-dependent kinase inhibitor 1A variant 2; DNA synthesis inhibitor; MDA-6; melanoma differentiation associated protein 6; Melanoma differentiation-associated protein; Melanoma differentiation-associated protein 6; OTTHUMP00000016298; p21; p21; p21Cip1/Waf1; putative DNA synthesis inhibitor; SLC12A9; unnamed protein product; Wild type p53 activated fragment 1 (WAF1); wild type p53 activated fragment-1; wild-type p53-activated fragment 1
          View more View less
          Gene Aliases: CAP20; CDKI; CDKN1; CDKN1A; CIP1; MDA-6; MDA6; P21; p21CIP1; p21WAF; PIC1; SDI1; WAF1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P38936, (Mouse) P39689
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 1026, (Mouse) 12575
          View more View less
          Function(s)
          protein kinase inhibitor activity cyclin-dependent protein serine/threonine kinase inhibitor activity protein binding zinc ion binding protein kinase binding cyclin binding ubiquitin protein ligase binding macromolecular complex binding metal ion binding protein serine/threonine kinase binding protein sequestering activity molecular function activator activity molecular function inhibitor activity cyclin-dependent protein kinase activating kinase activity protein complex binding kinase inhibitor
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle in utero embryonic development protein import into nucleus cellular response to DNA damage stimulus mitotic G2 DNA damage checkpoint Ras protein signal transduction regulation of mitotic cell cycle heart development positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation epidermis development response to UV regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle negative regulation of macromolecule biosynthetic process negative regulation of gene expression keratinocyte differentiation negative regulation of cell growth DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator positive regulation of B cell proliferation mitotic G1 DNA damage checkpoint cellular response to amino acid starvation wound healing tissue regeneration signal transduction in response to DNA damage intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage by p53 class mediator positive regulation of programmed cell death keratinocyte proliferation positive regulation of DNA replication positive regulation of protein kinase activity negative regulation of growth fibroblast proliferation positive regulation of fibroblast proliferation nuclear import regulation of cell cycle cellular response to cell-matrix adhesion cellular response to ionizing radiation cellular response to gamma radiation cellular response to UV-B signal transduction by p53 class mediator cellular senescence replicative senescence stress-induced premature senescence oncogene-induced cell senescence intrinsic apoptotic signaling pathway regulation of cell cycle G1/S phase transition negative regulation of cyclin-dependent protein kinase activity negative regulation of vascular smooth muscle cell proliferation negative regulation of cardiac muscle tissue regeneration regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle regulation of DNA biosynthetic process negative regulation of DNA biosynthetic process positive regulation of reactive oxygen species metabolic process regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity G2/M transition of mitotic cell cycle protein phosphorylation DNA damage response, signal transduction by p53 class mediator resulting in cell cycle arrest cell cycle cell cycle arrest cellular response to extracellular stimulus regulation of protein import into nucleus, translocation negative regulation of phosphorylation negative regulation of apoptotic process negative regulation of cyclin-dependent protein serine/threonine kinase activity mitotic cell cycle arrest
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline