  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • UPF1 Antibodies
          Proteintech
          UPF1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3O15), CoraLite® Plus 488
          View all (22) UPF1 antibodies
          Tech Support
          Cite UPF1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3O15), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          UPF1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          UPF1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          UPF1 Antibody (CL488-82791) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using CoraLite Plus 488 UPF1 antibody (CL488-82791, Clone: 3O15 ) at dilution of 1:200, CL594-Phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          UPF1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Product Details
          CL488-82791
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          CHO cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          3O15
          Immunogen
          UPF1 fusion protein Ag29057
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Sequence of this protein is as follows: VKLEADYDKK LKESQTQDNI TVRWDLGLNK KRIAYFTLPK TDSDMRLMQG DEICLRYKGD LAPLWKGIGH VIKVPDNYGD EIAIELRSSV GAPVEVTHNF QVDFVWKSTS FDRMQSALKT FAVDETSVSG YIYHKLLGHE VEDVIIKCQL PKRFTAQGLP DLNHSQVYAV KTVLQRPLSL IQGPPGTGKT VTSATIVYHL ARQGNGPVLV CAPSNIAVDQ LTEKIHQTGL KVVRLCAKSR EAIDSPVSFL ALHNQIRNMD SMPELQKLQQ LKDETGELSS ADEKRYRALK RTAERELL
          Target Information
          Upf1 was identified as an active component in nonsense-mediated decay (NMD), an mRNA surveillance mechanism in eukaryotic cells that degrades mRNAs containing premature termination codons. Upf1 was found to be an ATP-dependent RNA helicase in the cytoplasm and was later shown to be a component of cytoplasmic P-bodies. Upf1 phosphorylation mediates the repression of translation that accompanies NMD, allowing mRNA accessibility to the NMD machinery. Two other active components of NMD, Upf2 and Upf3, were also identified and described as having perinuclear and nucleocytoplasmic localization, respectively.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: ATP-dependent helicase RENT1; delta helicase; FLJ43809; FLJ46894; hUpf1; Nonsense mRNA reducing factor 1; NORF1; Regulator of nonsense transcripts 1; RENT1; HUPF1; SMG2; RNA helicase and ATPase; smg-2 homolog, nonsense mediated mRNA decay factor; unnamed protein product; up-frameshift mutation 1 homolog; Up-frameshift suppressor 1 homolog; UPF1 regulator of nonsense transcripts homolog; UPF1 regulator of nonsense transcripts homolog (yeast); yeast Upf1p homolog
          View more View less
          Gene Aliases: HUPF1; KIAA0221; NORF1; pNORF1; RENT1; smg-2; UPF1; UTF
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q92900
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5976, (Rat) 684558
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding DNA binding chromatin binding RNA binding RNA helicase activity helicase activity protein binding ATP binding zinc ion binding hydrolase activity ATPase activity double-stranded DNA-dependent ATP-dependent DNA helicase activity telomeric DNA binding macromolecular complex binding metal ion binding ATP-dependent RNA helicase activity poly(A) RNA binding
          Process(es)
          nuclear-transcribed mRNA catabolic process, nonsense-mediated decay nuclear-transcribed mRNA catabolic process DNA replication DNA repair mRNA export from nucleus regulation of translational termination regulation of gene expression telomere maintenance via semi-conservative replication regulation of telomere maintenance cell cycle phase transition positive regulation of mRNA catabolic process 3'-UTR-mediated mRNA destabilization histone mRNA catabolic process cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interleukin-1 positive regulation of mRNA metabolic process positive regulation of mRNA cis splicing, via spliceosome dosage compensation by inactivation of X chromosome
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline