  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • Emerin Antibodies
          Proteintech
          Emerin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230089C4), CoraLite® Plus 488
          View all (35) Emerin antibodies
          Tech Support
          Cite Emerin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230089C4), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Emerin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Emerin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Emerin Antibody (CL488-82888-2) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using CoraLite® Plus 488 Emerin antibody (CL488-82888-2, Clone: 230089C4) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Emerin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Emerin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230089C4), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-82888-2
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          CHO cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          230089C4
          Immunogen
          Emerin fusion protein Ag0236
          View immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: STRGDADMYD LPKKEDALLY QSKGYNDDYY EESYFTTRTY GEPESAGPSR AVRQSVTSFP DADAFHHQVH DDDLLSSSEE ECKDRERPMY GRDSAYQSIT HYRPVSASRS SLDLSYYPTS SSTSFMSSSS SSSSWLTRRA IRPENRAPGA GLGQDRQVPL WGQLLLFLVF VIVLFFIYHF MQAEEGN
          Target Information
          Xeroderma pigmentosum type G (XPG) is a human genetic disease exhibiting extreme sensitivity to sunlight. The XPG protein, a member of the flap endonuclease 1 (FEN-1) structure-specific DNA repair endonuclease family, is an enzyme essential for DNA repair of the major kinds of solar ultraviolet (UV)-induced DNA damages. Human XPG nuclease makes the 3' incision during nucleotide excision repair of DNA. The enzyme cleaves model DNA bubble structures specifically near the junction of unpaired DNA with a duplex region. A 29-amino acid region of human XPG (residues 981-1009) contains the PCNA binding activity. A conserved arginine in XPG (Arg992) is crucial for its PCNA binding activity. Replication Protein A (RPA) binds specifically and directly to two excision repair proteins, the xeroderma pigmentosum damage-recognition protein XPA and the endonuclease XPG.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: EMD; Emerin; LEM domain containing 5
          View more View less
          Gene Aliases: EDMD; EMD; LEMD5; STA
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P50402
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2010
          View more View less
          Function(s)
          actin binding protein binding cadherin binding beta-tubulin binding
          Process(es)
          muscle contraction muscle organ development skeletal muscle cell differentiation positive regulation of protein export from nucleus negative regulation of fibroblast proliferation regulation of canonical Wnt signaling pathway cellular response to growth factor stimulus nuclear membrane organization negative regulation of canonical Wnt signaling pathway amyloid fibril formation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-8ltcg:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline