  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Aurora A Antibodies
          Proteintech
          AURKA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230087F7), CoraLite® Plus 488
          View all (41) Aurora A antibodies
          Tech Support
          Cite AURKA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230087F7), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          AURKA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          AURKA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          AURKA Antibody (CL488-82906-2) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using CoraLite® Plus 488 AURKA antibody (CL488-82906-2, Clone: 230087F7) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          AURKA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          AURKA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230087F7), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-82906-2
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          230087F7
          Immunogen
          AURKA fusion protein Ag0362
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: NNPEEELASK QKNEESKKRQ WALEDFEIGR PLGKGKFGNV YLAREKQSKF ILALKVLFKA QLEKAGVEHQ LRREVEIQSH LRHPNILRLY GYFHDATRVY LILEYAPLGT VYRELQKLSK FDEQRTATYI TELANALSYC HSKRVIHRDI KPENLLLGSA GELKIADFGW SVHAPSSRRT TLCGTLDYLP PEMIEGRMHD EKVDLWSLGV LCYEFLVGKP PFEANTYQET
          Target Information
          AURKA (Aurora A) is a serine/threonine kinase that regulates mitosis by association in vivo with centrosomes. Overexpression of AURKA is observed in many types of cancer. Aurora A plays a role in cell cycle regulation during anaphase and/or telophase, in relation to the function of the centrosome/spindle pole region during chromosome segregation. Aurora A plays a key role during tumor development and progression and is overexpressed in many human cancers including breast, ovarian and colorectal. Aurora A is viewed as a potential target for anticancer drug treatment. Tissue specificity: Highly expressed in testis and weakly in skeletal muscle, thymus and spleen.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: AURAK; aurora 2; Aurora A Kinase; aurora/IP; aurora/IPL1-like kinase; aurora/IPL1-related kinase 1; AURORA2; breast tumor-amplified kinase; EC 2.7.11.1; hARK1; IPL1-related kinase; MGC34538; OTTHUMP00000031341; OTTHUMP00000166072; protein phosphatase 1, regulatory subunit 47; RP5-1167H4.6; serine/threonine protein kinase 15; serine/threonine-protein kinase 6; serine/threonine-protein kinase aurora-A; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AIK; ARK1; AURA; BTAK; PPP1R47; STK15; STK6; STK7
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O14965
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6790
          View more View less
          Function(s)
          protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity protein serine/threonine/tyrosine kinase activity protein binding ATP binding protein kinase binding protein heterodimerization activity protein serine kinase activity molecular function activator activity
          Process(es)
          G2/M transition of mitotic cell cycle meiotic spindle organization microtubule cytoskeleton organization mitotic cell cycle protein phosphorylation spindle organization mitotic spindle organization centrosome cycle mitotic centrosome separation response to wounding regulation of G2/M transition of mitotic cell cycle negative regulation of gene expression peptidyl-serine phosphorylation regulation of protein stability negative regulation of protein binding regulation of cytokinesis regulation of microtubule-based process cell cycle G2/M phase transition positive regulation of mitotic nuclear division positive regulation of mitotic cell cycle regulation of centrosome cycle protein autophosphorylation meiotic cell cycle cilium disassembly positive regulation of cell cycle process positive regulation of mitochondrial fission liver regeneration regulation of signal transduction by p53 class mediator
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-79565875f6-sf8lr:80/100.66.74.151:80.
          git-commit: 280dcbe45276d5d6e613c14d399020b8a49b7116
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.57.0-Offline