  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • SAR1A Antibodies
          Proteintech
          SAR1A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230471A1), CoraLite® Plus 488
          View all (10) SAR1A antibodies
          Tech Support
          Cite SAR1A Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230471A1), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          SAR1A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SAR1A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          SAR1A Antibody (CL488-83168-7) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using CoraLite Plus 488 SAR1A antibody (CL488-83168-7, Clone: 230471A1 ) at dilution of 1:200, CL594-Phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          SAR1A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          CL488-83168-7
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          230471A1
          Immunogen
          Peptide
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          Involved in transport from the endoplasmic reticulum to the Golgi apparatus. Required to maintain SEC16A localization at discrete locations on the ER membrane perhaps by preventing its dissociation. SAR1A-GTP-dependent assembly of SEC16A on the ER membrane forms an organized scaffold defining endoplasmic reticulum exit sites (ERES). [UniProt]
          Bioinformatics
          Protein Aliases: COPII-associated small GTPase; GTP-binding protein SAR1a; GTPBP2; SAR1 gene homolog A; SAR1 homolog A; SAR1a gene homolog 1; SARA1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: masra2; SAR1; Sara; SARA1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9NR31
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 56681
          View more View less
          Function(s)
          GTPase activity obsolete small monomeric GTPase activity protein binding GTP binding amino acid sensor activity
          Process(es)
          intracellular protein transport ER to Golgi vesicle-mediated transport vesicle organization lipoprotein transport COPII vesicle coating membrane organization positive regulation of protein exit from endoplasmic reticulum cargo loading into COPII-coated vesicle positive regulation of ER to Golgi vesicle-mediated transport regulation of TORC1 signaling negative regulation of TORC1 signaling cellular response to leucine starvation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-p95z8:80/100.66.74.151:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline