  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • MMP13 Antibodies
          Proteintech
          MMP13 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240060B10), CoraLite® Plus 488
          View all (64) MMP13 antibodies
          Tech Support
          Cite MMP13 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240060B10), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          MMP13 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MMP13 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          MMP13 Antibody (CL488-83188-2) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Methanol) fixed MCF-7 cells using CoraLite Plus 488 MMP13 antibody (CL488-83188-2, Clone: 240060B10 ) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MMP13 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MMP13 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240060B10), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-83188-2
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          240060B10
          Immunogen
          MMP13 fusion protein Ag34892
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Sequence of this protein is as follows: DVGEYNVFPR TLKWSKMNLT YRIVNYTPDM THSEVEKAFK KAFKVWSDVT PLNFTRLHDG IADIMISFGI KEHGDFYPFD GPSGLLAHAF PPGPNYGGDA HFDDDETWTS SSKGYNLFLV AAHEFGHSLG LDHSKDPGAL MFPIYTYTGK SHFMLPDDDV QGIQSLYGPG DEDPNPKHPK TPDKCDPSLS LDAITSLRGE TMIFKDRFFW RLHPQQVDAE LFLTKSFWPE LPNRIDAAYE HPSHDLIFIF RGRKFWALNG YDILEGYPKK ISELGLPKEV KKISAAVHFE DTGKTLLFSG NQVWRYDDTN HIMDKDYPRL IEEDFPGIGD KVDAVYEKNG YIYFFNGPIQ FEYSIWSNRI VRVMPANSIL WC
          Target Information
          MMP13 (collagense 3) plays a role in the degradation of extracellular matrix proteins including fibrillar collagen, fibronectin, TNC, and ACAN. MMP13 cleaves tripal helical collagens, including type I, II, and III collagen - but has the highest activity with soluble type II collagen. It can degrade collagen type IV, XIV, and X. MMP13 plays a role in wound healing, tissue remodeling, cartilage degradation, bone development, bone mineralization, and ossification. It is required for normal embryonic bone development and ossificaiton. Mutations affecting the gene can lead to spondyloepimetaphyseal dysplasia Missouri type, metaphyseal anadysplasia 1, and metaphyseal dysplasia Sphar type.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Collagenase; Collagenase 3; Collagenase3; matrix metallo protease; matrix metalloproteinase 13 (collagenase 3); Matrix metalloproteinase-13; MMP; MMP-13; MMPs; Procollagenase 3; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CLG3; MANDP1; MDST; MMP-13; MMP13
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P45452
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4322
          View more View less
          Function(s)
          endopeptidase activity metalloendopeptidase activity serine-type endopeptidase activity calcium ion binding collagen binding peptidase activity metallopeptidase activity zinc ion binding hydrolase activity metal ion binding
          Process(es)
          endochondral ossification growth plate cartilage development proteolysis extracellular matrix disassembly extracellular matrix organization bone mineralization collagen catabolic process bone morphogenesis response to amyloid-beta
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline