  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Keratocan Antibodies
          Proteintech
          KERA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230399B11), CoraLite® Plus 488
          View all (5) Keratocan antibodies
          Tech Support
          Cite KERA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230399B11), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          KERA Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          KERA Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          KERA Antibody (CL488-83272) in Flow
          1x10^6 MCF-7 cells were intracellularly stained with 0.8 µg Coralite® Plus 488 KERA Recombinant Antibody (CL488-83272, Clone: 230399B11) (red), or 0.8 µg CoraLite® Plus 488-conjugated Rabbit IgG control Rabbit PolyAb (CL488-30000) (blue). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          KERA Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          KERA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230399B11), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-83272
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.80 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          230399B11
          Immunogen
          KERA fusion protein Ag34171
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: RLPANTMQLF LDNNSIEGIP ENYFNVIPKV AFLRLNHNKL SDEGLPSRGF DVSSILDLQL SHNQLTKVPR ISAHLQHLHL DHNKIKSVNV SVICPSPSML PAERDSFSYG P
          Target Information
          Keratocan (KTN), also known as keratan sulfate proteoglycan keratocan, is a protein that in humans is encoded by the KERA gene. It is mapped to 12q22. The protein encoded by this gene is a keratan sulfate proteoglycan that is involved in corneal transparency. Defects in this gene are a cause of autosomal recessive cornea plana 2 (CNA2). Keratan sulfate proteoglycans (KSPGs) are members of the small leucine-rich proteoglycan (SLRP) family. KSPGs, particularly keratocan, lumican and mimecan, are important to the transparency of the cornea.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Keratan sulfate proteoglycan keratocan; Keratocan; KTN; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CNA2; KERA; KTN; SLRR2B
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O60938
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 11081
          View more View less
          Process(es)
          visual perception cornea development in camera-type eye
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline