  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • FOXC2 Antibodies
          Proteintech
          FOXC2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240403H7), CoraLite® Plus 488
          View all (15) FOXC2 antibodies
          Tech Support
          Cite FOXC2 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240403H7), CoraLite® Plus 488
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          FOXC2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FOXC2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          FOXC2 Antibody (CL488-83476-5) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed A375 cells using CoraLite Plus 488 FOXC2 antibody (CL488-83476-5, Clone: 240403H7 ) at dilution of 1:200, CL594-Phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          FOXC2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          CL488-83476-5
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          240403H7
          Immunogen
          FOXC2 fusion protein Ag33121
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Sequence of this protein is as follows: KEAEKKVVIK SEAASPALPV ITKVETLSPE SALQGSPRSA ASTPAGSPDG SLPEHHAAAP NGLPGFSVEN IMTLRTSPPG GELSPGAGRA GLVVPPLALP YAAAPPAAYG QPCAQGLEAG AAGGYQCSMR AMSLYTGAER PAHMCVPPAL DEALSDHPSG PTSPLSALNL AAGQEGALAA TGHHHQHHGH HHPQAPPPPP APQPQPTPQP GAAAAQAASW YLNHSGDLNH LPGHTFAAQQ QTFPNVREMF NSHRLGIENS TLGESQVSGN ASCQLPYRST PPLYRHAAPY SYDCTKY*
          Target Information
          Forkhead box protein C2 (FOXC2) is a transciptional activator and is characterized by a distinct DNA-binding forkhead domain. FOXC2 may be involved in the formation of special mesenchymal tissues. Mutations affecting the gene can cause lymphedema-distichiasis (LYD).
          Bioinformatics
          Protein Aliases: forkhead box C2 (MFH-1, mesenchyme forkhead 1); forkhead, Drosophila, homolog-like 14; forkhead-related protein FKHL14; mesenchyme fork head protein 1; mesenchyme forkhead 1; MFH-1,mesenchyme forkhead 1; transcription factor FKH-14
          View more View less
          Gene Aliases: FKHL14; LD; MFH-1; MFH1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q99958
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2303
          View more View less
          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding bacterial-type RNA polymerase transcriptional activator activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding chromatin DNA binding identical protein binding sequence-specific DNA binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter somitogenesis lymphangiogenesis regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter mesoderm development heart development insulin receptor signaling pathway anatomical structure morphogenesis response to hormone positive regulation of endothelial cell migration cell differentiation positive regulation of cell adhesion mediated by integrin positive regulation of vascular wound healing positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis negative regulation of cold-induced thermogenesis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-wx6nt:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0