  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Flotillin 1 Antibodies
          Proteintech
          Flotillin 1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240582G6), CoraLite® Plus 488
          View all (20) Flotillin 1 antibodies
          Tech Support
          Cite Flotillin 1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240582G6), CoraLite® Plus 488
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Flotillin 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Flotillin 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Flotillin 1 Antibody (CL488-83598-4) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using CoraLite Plus 488 Flotillin 1 antibody (CL488-83598-4, Clone: 240582G6 ) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Flotillin 1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Flotillin 1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240582G6), CoraLite® Plus 488
          Product Details
          CL488-83598-4
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          240582G6
          Immunogen
          Flotillin 1 fusion protein Ag7902
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Sequence of this protein is as follows: MLAAACQMFL GKTEAEIAHI ALETLEGHQR AIMAHMTVEE IYKDRQKFSE QVFKVASSDL VNMGISVVSY TLKDIHDDQD YLHSLGKART AQVQKDARIG EAEAKRDAGI REAKAKQEKV SAQYLSEIEM AKAQRDYELK KAAYDIEVNT RRAQADLAYQ LQVAKTKQQI EEQRVQVQVV ERAQQVAVQE QEIARREKEL EARVRKPAEA ERYKLERLAE AEKSQLIMQA EAEAASVRMR GEAEAFAIGA RARAEAEQMA KKAEAFQLYQ EAAQLDMLLE KLPQVAEEIS GPLTSANKIT LVSSGSGTMG AAKVTGEVLD ILTRLPESVE RLTGVSISQV NHKPLRTA
          Target Information
          Caveolae are small domains on the inner cell membrane involved in vesicular trafficking and signal transduction. FLOT1 encodes a caveolae-associated, integral membrane protein. The function of flotillin 1 has not been determined.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: caveolae-associated protein; DADB-118P11.2; FLOT1; integral membrane component of caveolae; OTTHUMP00000164855; REG-2; reggie-2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: Rareg; reggie-2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O75955, (Mouse) O08917, (Rat) Q9Z1E1
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 10211, (Mouse) 14251, (Rat) 64665
          View more View less
          Function(s)
          protease binding protein binding ionotropic glutamate receptor binding
          Process(es)
          regulation of receptor internalization endocytosis cell-cell junction assembly axonogenesis axon guidance extracellular matrix disassembly positive regulation of synaptic transmission, dopaminergic adherens junction organization regulation of Rho protein signal transduction intracellular signal transduction positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling cell-cell adhesion mediated by cadherin plasma membrane raft assembly positive regulation of endocytosis regulation of neurotransmitter uptake caveola assembly protein localization to plasma membrane plasma membrane raft organization
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-7fb9f846c9-xq5gc:80/100.66.76.64:80.
          git-commit: 8207b5afa5c305bd40e0a4f0b9b53fd46f2a8829
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.59.1-2026.09.91-1.0