  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • HCE Antibodies
          Proteintech
          RNGTT Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240927H2), CoraLite® Plus 488
          View all (7) HCE antibodies
          Tech Support
          Cite RNGTT Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240927H2), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          RNGTT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          RNGTT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          RNGTT Antibody (CL488-83974-4) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using CoraLite Plus 488 RNGTT antibody (CL488-83974-4, Clone: 240927H2 ) at dilution of 1:200, CL594-phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          RNGTT Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          CL488-83974-4
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          240927H2
          Immunogen
          RNGTT fusion protein Ag3105
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Sequence of this protein is as follows: TQVTTQPKLG EVQQKCHQFC GWEGSGFPGA QPVSMDKQNI KLLDLKPYKV SWKADGTRYM MLIDGTNEVF MIDRDNSVFH VSNLEFPFRK DLRMHLSNTL LDGEMIIDRV NGQAVPRYLI YDIIKFNSQP VGDCDFNVRL QCIEREIISP RHEKMKTGLI DKTQEPFSVR NKPFFDICTS RKLLEGNFAK EVSHEMDGLI FQPTGKYKPG RCDDILKWKP PSLNSVDFRL KITRMGGEGL LPQNVGLLYV GGYERPFAQI KVTKELKQYD NKIIECKFEN NSWVFMRQRT DKSFPNAYNT AMAVCNSISN PVTKEMLFEF IDRCTAASQG QKRKHHLDPD TELMPPPPPK RPHPLT
          Target Information
          Bifunctional mRNA-capping enzyme exhibiting RNA 5'-triphosphatase activity in the N-terminal part and mRNA guanylyltransferase activity in the C-terminal part. Catalyzes the first two steps of cap formation: by removing the gamma-phosphate from the 5'-triphosphate end of nascent mRNA to yield a diphosphate end, and by transferring the gmp moiety of GTP to the 5'-diphosphate terminus.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: HCAP1; mRNA 5'-triphosphate monophosphatase; mRNA guanylyltransferase; RP3-488C13.1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CAP1A; hCAP; HCE; HCE1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O60942
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 8732
          View more View less
          Function(s)
          catalytic activity mRNA guanylyltransferase activity polynucleotide 5'-phosphatase activity protein binding ATP binding RNA guanylyltransferase activity triphosphatase activity mRNA 5'-triphosphate monophosphatase activity
          Process(es)
          7-methylguanosine mRNA capping RNA processing
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-74d7b4b4d9-qn7hh:80/100.66.76.149:80.
          git-commit: 7aafa54bd143a040505a257d2a3ebda4095a617f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.56.0-Offline