  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ETNPPL Isoform 1 Antibodies
          Proteintech
          AGXT2L1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (241119H5), CoraLite® Plus 488
          View all (4) ETNPPL Isoform 1 antibodies
          Tech Support
          Cite AGXT2L1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (241119H5), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          AGXT2L1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          AGXT2L1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          AGXT2L1 Antibody (CL488-83984-5) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed U2OS cells using CoraLite Plus 488 AGXT2L1 antibody (CL488-83984-5, Clone: 241119H5 ) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          AGXT2L1 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Product Details
          CL488-83984-5
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          241119H5
          Immunogen
          AGXT2L1 fusion protein Ag10584
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Sequence of this protein is as follows: IEISPYKFQK GKDVKKEFVH VAPTPDTYRG KYREDHADSA SAYADEVKKI IEDAHNSGRK IAAFIAESMQ SCGGQIIPPA GYFQKVAEYV HGAGGVFIAD EVQVGFGRVG KHFWSFQMYG EDFVPDIVTM GKPMGNGHPV ACVVTTKEIA EAFSSSGMEY FNTYGGNPVS CAVGLAVLDI IENEDLQGNA KRVGNYLTEL LKKQKAKHTL IGDIRGIGLF IGIDLVKDHL KRTPATAEAQ HIIYKMKEKR VLLSADGPHR NVLKIKPPMC FTEEDAKFMV DQLDRILTVL EEAMGTKTES VTSENTPCKT KMLKEAHIEL LRDSTTDSKE NPSRKRNGMC TDTHSLLSKR LKT
          Target Information
          Catalyzes the pyridoxal-phosphate-dependent breakdown of phosphoethanolamine, converting it to ammonia, inorganic phosphate and acetaldehyde.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Alanine--glyoxylate aminotransferase 2-like 1; alanine-glyoxylate aminotransferase 2-like 1; Ethanolamine-phosphate phospho-lyase; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 1300019H02Rik; AGXT2L1; AI195447; ETNPPL
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q8TBG4, (Mouse) Q8BWU8
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 64850, (Mouse) 71760
          View more View less
          Function(s)
          protein binding transaminase activity lyase activity pyridoxal phosphate binding ethanolamine-phosphate phospho-lyase activity catalytic activity transferase activity
          Process(es)
          phospholipid transfer to membrane response to food lipid homeostasis cellular response to glucocorticoid stimulus ceramide phosphoethanolamine catabolic process biological_process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline