  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Apolipoprotein B Antibodies
          Proteintech
          APOB Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240884H4), CoraLite® Plus 488
          View all (38) Apolipoprotein B antibodies
          Tech Support
          Cite APOB Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240884H4), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          APOB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          APOB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          APOB Antibody (CL488-84047) in IHC (P)
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed paraffin-embedded mouse liver tissue using CoraLite Plus 488 APOB antibody (CL488-84047, Clone: 240884H4 ) at dilution of 1:100. Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          APOB Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Product Details
          CL488-84047
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          240884H4
          Immunogen
          Peptide
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          Apolipoprotein B (apo B) in human plasma is a major protein of low density lipoproteins (LDL) with a molecular mass of approximately 260-500 kDa. Apolipoprotein B binds to specific receptors on cell membranes and is involved in removal of LDL and very low density lipoprotein (VLDL) cholesterol from circulation. Low-density lipoprotein (LDL) is the carrier protein for cholesterol in the blood. LDL binds to its receptor on the capillary walls and thereby mediates the uptake and clearance of cholesterol from the circulation. In atherosclerotic lesions oxidatively modified LDL is found and oxidized LDL is specifically recognized and ingested by macrophages via scavenger receptor A and CD36. Oxidized LDL may be a marker of atherosclerosis but the precise changes in oxidized LDL are not well described. MDA-oxidized LDL appear to be different from LDL oxidized by other means. Apolipoprotein B is mostly synthesized in the liver, and is a major apolipoprotein of very low density, intermediate density and low density lipoproteins (LDL) as well as being a major component of lipoprotein (a). Apolipoprotein B is a ligand for the LDL receptor and elevated levels are associated with premature atherosclerosis. Normal plasma apolipoprotein B levels are around 800mg/L. Apolipoprotein B occurs in plasma as two main isoforms, apoB-48 and apoB-100. The intestinal and the hepatic forms of Apolipoprotein B are encoded by a single gene from a single, very long mRNA. The two isoforms share a common N-terminal sequence. The shorter apoB-48 protein is produced after RNA editing of the apoB-100 transcript at residue 2180 (CAA->UAA), resulting in the creation of a stop codon, and early translation termination. Mutations in the Apolipoprotein B gene or its regulatory region cause hypobetalipoproteinemia, normotriglyceridemic hypobetalipoproteinemia, and hypercholesterolemia due to ligand-defective Apolipoprotein B, diseases affecting plasma cholesterol and Apolipoprotein B levels.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Apo B-100; Apo B100; apo-B; ApoB 100; ApoB 48; apolipo b; apolipoprotein B; apolipoprotein B (including Ag(x) antigen); Apolipoprotein B 100; Apolipoprotein B 48; apolipoprotein B precursor; Apolipoprotein B-100; apolipoprotein B-100 precursor; apolipoprotein B-48; Apolipoprotein B100; apolipoprotein B100 precursor; apolipoprotein B46; apolipoprotein B47; apolipoprotein B48; apolipoprotein B49; LOX-1; mCG_129875; MGC176318; Ox-LDL receptor 1; truncated apolipoprotein B-48; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AI315052; Apo B-100; APOB; apoB-100; apoB-48; FCHL2; FLDB; LDLCQ4
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P04114, (Mouse) E9Q414
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 338, (Mouse) 238055
          View more View less
          Function(s)
          lipid transporter activity protein binding phospholipid binding heparin binding lipase binding receptor agonist activity low-density lipoprotein particle receptor binding intermembrane cholesterol transfer activity lipid binding cholesterol transporter activity apolipoprotein
          Process(es)
          in utero embryonic development lipid metabolic process triglyceride mobilization lipid transport signal transduction spermatogenesis nervous system development steroid metabolic process cholesterol metabolic process fertilization response to virus post-embryonic development positive regulation of gene expression positive regulation of macrophage derived foam cell differentiation positive regulation of lipid storage positive regulation of cholesterol storage lipid catabolic process triglyceride catabolic process cholesterol transport sperm motility cholesterol efflux low-density lipoprotein particle remodeling very-low-density lipoprotein particle assembly low-density lipoprotein particle clearance lipoprotein metabolic process lipoprotein biosynthetic process lipoprotein catabolic process cholesterol homeostasis lipoprotein transport regulation of cholesterol biosynthetic process artery morphogenesis establishment of localization in cell cellular response to lipoprotein particle stimulus cellular response to beta-amyloid transport response to carbohydrate
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline