  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • IL-6 Receptor (CD126) Antibodies
          Proteintech
          CD126/IL-6R alpha Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230371A7), CoraLite® Plus 488
          View all (61) IL-6 Receptor (CD126) antibodies
          Tech Support
          Cite CD126/IL-6R alpha Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230371A7), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD126/IL-6R alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD126/IL-6R alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD126/IL-6R alpha Antibody (CL488-98024) in Flow
          1x10^6 mouse splenocytes were surface stained with CoraLite® Plus 647 Anti-Mouse CD4 and 0.25 µg CoraLite® Plus 488 Anti-Mouse CD126/IL-6R alpha Rabbit Recombinant Antibody (CL488-98024, Clone: 230371A7), or Isotype Control. Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD126/IL-6R alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD126/IL-6R alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL488-98024
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          230371A7
          Immunogen
          Fusion Protein
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • CoraLite Plus 594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          Interleukin 6 receptor (IL6R), also known as CD126 (Cluster of Differentiation 126), is a type I cytokine receptor. This gene encodes a subunit of the interleukin 6 (IL6) receptor complex. Interleukin 6 is a potent pleiotropic cytokine that regulates cell growth and differentiation and plays an important role in the immune response. The IL6 receptor is a protein complex consisting of this protein and interleukin 6 signal transducer (IL6ST/GP130/IL6-beta), a receptor subunit also shared by many other cytokines. Dysregulated production of IL6 and this receptor are implicated in the pathogenesis of many diseases, such as multiple myeloma, autoimmune diseases and prostate cancer. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been reported. A pseudogene of this gene is found on chromosome 9.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD126; IL-6 Receptor; il-6 receptor alpha; IL-6 receptor alpha chain; IL-6 receptor subunit alpha; IL-6R 1; IL-6R subunit alpha; IL-6R-alpha; IL-6RA; ILN; Interleukin; Interleukin-6 receptor subunit alpha; MGC104991
          View more View less
          Gene Aliases: CD126; IL-6R; Il6r; Il6ra
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P22272
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 16194
          View more View less
          Function(s)
          cytokine receptor activity ciliary neurotrophic factor receptor activity interleukin-6 receptor activity interleukin-6 receptor binding enzyme binding interleukin-6 binding protein homodimerization activity ciliary neurotrophic factor binding transmembrane signal receptor
          Process(es)
          positive regulation of cell proliferation positive regulation of activation of Janus kinase activity cell growth cytokine-mediated signaling pathway endocrine pancreas development positive regulation of chemokine production positive regulation of interleukin-6 production negative regulation of collagen biosynthetic process response to cytokine positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein positive regulation of MAPK cascade positive regulation of JAK-STAT cascade positive regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation interleukin-6-mediated signaling pathway ciliary neurotrophic factor-mediated signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline