  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CCL2 (MCP-1) Antibodies
          Proteintech
          MCP-1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230483A9), CoraLite® Plus 488
          View all (66) CCL2 (MCP-1) antibodies
          Tech Support
          Cite MCP-1 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (230483A9), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          MCP-1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          MCP-1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          MCP-1 Antibody (CL488-98028) in Flow
          1x10^6 LPS and Brefeldin A treated RAW 264.7 cells were intracellularly stained with 0.25 µg CoraLite® Plus 488 Anti-Mouse MCP-1 Rabbit Recombinant Antibody (CL488-98028, Clone: 230483A9) (red) or Isotype Control (blue). 1x10^6 untreated RAW 264.7 cells were intracellularly stained with 0.25 µg CoraLite® Plus 488 Anti-Mouse MCP-1 Rabbit Recombinant Antibody (CL488-98028, Clone: 230483A9) (black, dashed). Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MCP-1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MCP-1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL488-98028
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          230483A9
          Immunogen
          Fusion Protein
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 405
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          0.5 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          This gene is one of several cytokine genes clustered on the q-arm of chromosome 17. Cytokines are a family of secreted proteins involved in immunoregulatory and inflammatory processes. The protein encoded by this gene is structurally related to the CXC subfamily of cytokines. Members of this subfamily are characterized by two cysteines separated by a single amino acid. This cytokine displays chemotactic activity for monocytes and basophils but not for neutrophils or eosinophils. It has been implicated in the pathogenesis of diseases characterized by monocytic infiltrates, like psoriasis, rheumatoid arthritis and atherosclerosis. It binds to chemokine receptors CCR2 and CCR4.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: C-C motif chemokine 2; H-MCP-1; MCP-1; MGC9434; Monocyte chemoattractant protein 1; monocyte chemoattractant protein-1; Monocyte chemotactic protein 1; Platelet-derived growth factor-inducible protein JE; RP23-350G1.3; small inducible cytokine A2; Small-inducible cytokine A2
          View more View less
          Gene Aliases: AI323594; Ccl2; HC11; JE; MCAF; MCP-1; MCP1; Scya2; Sigje; SMC-CF
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P10148
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 20296
          View more View less
          Function(s)
          G-protein coupled receptor binding cytokine activity protein binding chemokine activity heparin binding CCR2 chemokine receptor binding cytokine intercellular signal molecule
          Process(es)
          angiogenesis positive regulation of leukocyte mediated cytotoxicity positive regulation of endothelial cell proliferation leukocyte migration involved in inflammatory response positive regulation of leukocyte migration positive regulation of cellular extravasation cellular calcium ion homeostasis chemotaxis inflammatory response immune response cytoskeleton organization transforming growth factor beta receptor signaling pathway glial cell migration regulation of cell shape response to heat response to wounding regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of macrophage chemotaxis negative regulation of angiogenesis cytokine-mediated signaling pathway positive regulation of cell-cell adhesion neutrophil chemotaxis positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of collagen biosynthetic process helper T cell extravasation monocyte homeostasis positive regulation of cell adhesion vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway eosinophil chemotaxis macrophage chemotaxis lymphocyte chemotaxis positive regulation of synaptic transmission positive regulation of T cell activation positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process chemokine-mediated signaling pathway cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interferon-gamma cellular response to interleukin-1 cellular response to tumor necrosis factor positive regulation of monocyte chemotaxis positive regulation of immune complex clearance by monocytes and macrophages positive regulation of protein targeting to membrane positive regulation of apoptotic cell clearance
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline