  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD73 Antibodies
          Proteintech
          NT5E, CD73 Monoclonal Antibody (1G5G8), CoraLite® Plus 488
          View all (92) CD73 antibodies
          Tech Support
          Cite NT5E, CD73 Monoclonal Antibody (1G5G8), CoraLite® Plus 488
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          NT5E, CD73 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          NT5E, CD73 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          NT5E, CD73 Antibody (CL48867789100UL) in IHC (P)
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using CoraLite 488 NT5E,CD73 antibody (Product # CL48867789100UL), Clone: 1G5G8 ) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          NT5E, CD73 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Product Details
          CL48867789100UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:200
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1G5G8
          Conjugate
          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          493/522 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD73, also known as Ecto-5-prime-nucleotidase or 5-prime-ribonucleotide phosphohydrolase, is an enzyme that catalyzes the conversion of purine 5-prime mononucleotides to nucleosides at neutral pH, with AMP as its preferred substrate. It is composed of a dimer of two identical 70 kDa subunits, externally bound to the plasma membrane via a glycosyl phosphatidyl inositol linkage. CD73 serves as a marker of lymphocyte differentiation and is expressed on a subset of lymphocytes, increasing during lymphocyte maturation. It is found on memory CD4 T cells, which resemble uncommitted primed precursor helper cells (Thpp) capable of differentiating into Th1 or Th2 cells, and is also present on regulatory T cells. CD73 deficiency is associated with various immunodeficiency diseases. Other forms of 5-prime nucleotidase exist in the cytoplasm and lysosomes, distinguishable from CD73 by their substrate affinities, requirement for divalent magnesium ions, activation by ATP, and inhibition by inorganic phosphate. The CD73 gene is localized to chromosome 6q14-q21, and defects in this gene can lead to conditions such as calcification of joints and arteries, and intestinal tuberculosis. Additionally, two transcript variants encoding different isoforms of CD73 have been identified.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 5'-deoxynucleotidase; 5'-NT; 5'-nucleotidase; CD73; Ecto-5'-nucleotidase; IMP-specific 5'-nucleotidase; Purine 5-Prime-Nucleotidase; Thymidylate 5'-phosphatase; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CALJA; CD73; E5NT; eN; eNT; NT; NT5; NT5E; NTE
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P21589
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 4907
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding 5'-deoxynucleotidase activity protein binding 5'-nucleotidase activity zinc ion binding hydrolase activity hydrolase activity, acting on ester bonds identical protein binding metal ion binding
          Process(es)
          AMP catabolic process DNA metabolic process leukocyte cell-cell adhesion nucleotide catabolic process response to ATP ADP catabolic process ATP metabolic process adenosine biosynthetic process negative regulation of inflammatory response calcium ion homeostasis inhibition of non-skeletal tissue mineralization
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline