  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • LAMP1 (CD107a) Antibodies
          Proteintech
          CD107a/LAMP1 Monoclonal Antibody (H4A3), CoraLite® Plus 555
          View all (77) LAMP1 (CD107a) antibodies
          Tech Support
          Cite CD107a/LAMP1 Monoclonal Antibody (H4A3), CoraLite® Plus 555
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD107a/LAMP1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD107a/LAMP1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          CD107a/LAMP1 Antibody (CL555-65051) in Flow
          1X10^6 human peripheral blood platelets were surface stained with 5 µL CoraLite® Plus 555 Anti-Human CD107a / LAMP1 (CL555-65051, Clone:H4A3) (red) or Mouse IgG1 Isotype Control. Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD107a/LAMP1 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD107a/LAMP1 Monoclonal Antibody (H4A3), CoraLite® Plus 555
          Product Details
          CL555-65051
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          H4A3
          Immunogen
          Human adherent peripheral blood cells
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 555 CoraLite® Plus 555 CoraLite® Plus 555
          • Unconjugated
          • Atlantic Blue
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 405
          • FITC Plus
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          554/570 nm
          Form
          Liquid
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          LAMP1 (CD107a, lysosome-associated membrane protein-1) together with LAMP-2, is a major constituent of lysosomal membrane, 1-2% of total CD107a is found also on the plasma membrane. LAMP1 is a heavily glycosylated membrane protein which contains a putative signal peptide, 18 sites for N-linked glycosylation, a single membrane-spanning segment and a short (11 amino acid) cytosolic tail. The LAMP proteins are involved in lysosome biogenesis and are required for fusion of lysosomes with phagosomes. LAMP1 is a type 1 integral membrane protein that is transported from trans-Golgi network to endosomes and then lysosomes. Upon cell activation, LAMP1 transfer to the plasma membrane is dependent on a carboyxl-terminal tyrosine based motif (YXXI). Perturbation in the spacing between the tyrosine based motif relative to the membrane abolishes lysosome localization of LAMP1, and this mutant protein then cycles between the plasma membrane and the endosome. Cell surface LAMP1 (and LAMP2) have been shown to promote adhesion of human peripheral blood mononuclear cells (PBMC) to vascular endothelium, therefore, they are possibly involved in the adhesion of PBMC to the site of inflammation. Increased LAMP1 immunoreactivity is observed in neurons and glial cells surrounding senile plaques in Alzheimer's Disease (AD) cases, and is localized in medullary epithelial cells, single macrophages and lymphocytes in acute thymic involution. LAMP1 is a good marker of mast cell activation.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD107 antigen-like family member A; CD107a; LAMP-1; Lysosome-associated membrane glycoprotein 1; lysosome-associated membrane protein 1; membrane glycoprotein; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD107a; LAMP1; LAMPA; LGP120
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P11279
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3916
          View more View less
          Function(s)
          virus receptor activity protein binding ion channel inhibitor activity enzyme binding protein domain specific binding
          Process(es)
          lysosomal lumen acidification lysosomal lumen pH elevation positive regulation of natural killer cell degranulation positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity viral entry into host cell protein stabilization establishment of protein localization to organelle Golgi to lysosome transport granzyme-mediated programmed cell death signaling pathway regulation of organelle transport along microtubule hydrogen ion transmembrane transport
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline