  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Integrin beta 1 (CD29) Antibodies
          Proteintech
          CD29 Monoclonal Antibody (TS2/16), CoraLite® Plus 555
          View all (111) Integrin beta 1 (CD29) antibodies
          Tech Support
          Cite CD29 Monoclonal Antibody (TS2/16), CoraLite® Plus 555
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD29 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD29 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD29 Antibody (CL555-65191) in Flow
          1X10^6 human PBMCs were surface stained with 5 µL CoraLite® Plus 555 Anti-Human CD29 (CL555-65191, Clone:TS2/16) (red) or unstained. Cells were not fixed. Monocytes were gated. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD29 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD29 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL555-65191
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          TS2/16
          Immunogen
          The exact sequence is proprietary
          Conjugate
          CoraLite® Plus 555 CoraLite® Plus 555 CoraLite® Plus 555
          • Unconjugated
          • Atlantic Blue
          • Cardinal Red
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 594
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 405
          • FITC Plus
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          554/570 nm
          Form
          Liquid
          Purification
          Protein G
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD29, also known as ITGB1 or Integrin Subunit Beta 1, is a 110 kDa cell surface glycoprotein widely expressed by various cells, including all leukocytes. It forms non-covalently linked heterodimers with at least six different alpha integrins (CD49a-f), creating VLA-1 through VLA-6 complexes, as well as with CD51. These alpha-beta integrin heterodimers mediate a range of cellular responses, including adhesion, trafficking, proliferation, and differentiation. CD29-containing integrins bind to extracellular matrix proteins such as collagen, laminin, fibronectin, and vitronectin. Some integrins also interact with cellular receptors like VCAM-1 and MadCAM-1. CD29 plays a crucial role in immune cell trafficking from blood to tissue, particularly during leukocyte emigration and extravascular migration. It is involved in regulating tissue damage and disease symptoms related to inflammatory bowel disease. In the presence of anti-tumor drugs, decreased expression of ITGB1 correlates with multidrug resistance in tumor cells. ITGB1-dependent mechanisms enhance cytokine secretion in human airway smooth muscle in response to IL-1beta, facilitated by fibronectin and type I collagen. More than eight beta subunits with numerous splice variant isoforms have been identified in mammals, including two major forms: beta1A and beta1D. Beta1A is present in all tissues except cardiac and skeletal muscle, which express the beta1D variant.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD29; Fibronectin receptor subunit beta; Glycoprotein IIa; GPIIA; integrin beta 1; Integrin beta-1; integrin beta-1 subunit (cytoplasmic domain); Integrin beta1; integrin VLA-4 beta subunit; integrin, beta 1 (fibronectin receptor, beta polypeptide, antigen CD29 includes MDF2, MSK12); ITBG1D; unnamed protein product; very late activation protein, beta polypeptide; VLA-4 subunit beta
          View more View less
          Gene Aliases: CD29; FNRB; GPIIA; ITGB1; MDF2; MSK12; VLA-BETA; VLAB
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P05556
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3688
          View more View less
          Function(s)
          magnesium ion binding virus receptor activity fibronectin binding protease binding actin binding integrin binding calcium ion binding protein binding coreceptor activity protein kinase binding C-X3-C chemokine binding signaling receptor activity laminin binding macromolecular complex binding cadherin binding metal ion binding protein heterodimerization activity cell adhesion molecule binding collagen binding involved in cell-matrix adhesion integrin binding involved in cell-matrix adhesion protein tyrosine kinase binding
          Process(es)
          G1/S transition of mitotic cell cycle establishment of mitotic spindle orientation angiogenesis in utero embryonic development cell migration involved in sprouting angiogenesis positive regulation of neuroblast proliferation phagocytosis cellular defense response cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules leukocyte cell-cell adhesion cell-matrix adhesion calcium-independent cell-matrix adhesion transforming growth factor beta receptor signaling pathway integrin-mediated signaling pathway neuroblast proliferation muscle organ development myoblast fusion cell proliferation germ cell migration visual learning regulation of collagen catabolic process positive regulation of fibroblast migration response to muscle activity cell migration formation of radial glial scaffolds central nervous system neuron differentiation CD40 signaling pathway cell projection organization lamellipodium assembly B cell differentiation extracellular matrix organization positive regulation of cell migration neuron projection development cell-substrate adhesion receptor internalization cell adhesion mediated by integrin cell-cell adhesion mediated by integrin heterotypic cell-cell adhesion negative regulation of Rho protein signal transduction wound healing, spreading of epidermal cells maintenance of blood-brain barrier positive regulation of apoptotic process stress fiber assembly positive regulation of GTPase activity sarcomere organization myoblast differentiation negative regulation of neuron differentiation positive regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway positive regulation of angiogenesis negative regulation of vasoconstriction viral entry into host cell mesodermal cell differentiation myoblast fate specification axon extension dendrite morphogenesis regulation of developmental process modulation of synaptic transmission leukocyte tethering or rolling regulation of cell cycle positive regulation of protein kinase B signaling positive regulation of glutamate uptake involved in transmission of nerve impulse cardiac muscle cell differentiation cardiac muscle cell myoblast differentiation cardiac cell fate specification regulation of biological quality cellular response to low-density lipoprotein particle stimulus basement membrane organization positive regulation of wound healing cell-cell adhesion regulation of spontaneous synaptic transmission reactive gliosis positive regulation of vascular endothelial growth factor signaling pathway positive regulation of protein localization to plasma membrane regulation of synapse pruning negative regulation of anoikis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-744bc48644-fvx7n:80/100.66.78.247:80.
          git-commit: 747bde55a712f6f97bf7760408d445eefba4e16f
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.0-Offline