  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TOMM22 Antibodies
          Proteintech
          Tom22 Monoclonal Antibody (1C2B11), CoraLite® 555
          View all (10) TOMM22 antibodies
          Tech Support
          Cite Tom22 Monoclonal Antibody (1C2B11), CoraLite® 555
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Tom22 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Tom22 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Tom22 Antibody (CL555-66562) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using CoraLite®555 Tom22 antibody (CL555-66562, Clone: 1C2B11) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Tom22 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Tom22 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL555-66562
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.40 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1C2B11
          Immunogen
          Tom22 fusion protein Ag1797
          Conjugate
          CoraLite® 555 CoraLite® 555 CoraLite® 555
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          555/570 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MAAAVAAAG AGEPQSPDEL LPKGDAEKPE EELEEDDDEE LDETLSERLW GLTEMFPERV RSAAGATFDL SLFVAQKMYR FSRAALWIGT TSFMILVLPV VFETEKLQME QQQQLQQRQI LLGPNTGLSG GMPGALPSLP GKI
          Target Information
          Tom22 has a negatively charged N-terminal region exposed to the cytosol, a putative transmembrane region, and a C-terminal intermembrane space region with little negative charge. The following functions can be assigned to the three domains of Tom22: the cytosolic N-terminal domain plays a dual role, specifically important for presequence binding; the intermembrane space domain provides a trans binding site for presequences, and the single membrane anchor of Tom22 is crucial for the integrity of the GIP (general import gene) complex. The TOM complex of mammalian mitochondria resembles the fungal Tom complex, but is distinct from the plant TOM system. Thus, while unique components of the mammalian mitochondrial import system have been identified (e. g. TOM34 and metaxin), Tom22, and Tom37 have not been identified in plant mitochondria.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 1C9-2; dJ508I15.5; hTom22; Mitochondrial import receptor subunit TOM22 homolog; mitochondrial import receptor Tom22; Translocase of outer membrane 22 kDa subunit homolog; translocase of outer mitochondrial membrane 22 homolog; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: 1C9-2; MST065; MSTP065; TOM22; TOMM22
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q9NS69
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 56993
          View more View less
          Function(s)
          protein binding protein transmembrane transporter activity mitochondrion targeting sequence binding
          Process(es)
          protein targeting to mitochondrion intracellular protein transport protein transport protein import into mitochondrial matrix protein import into mitochondrial outer membrane
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-9fm2r:80/100.66.79.29:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline