  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • XRCC2 Antibodies
          Proteintech
          XRCC2 Monoclonal Antibody (3D9A1), CoraLite® 555
          View all (13) XRCC2 antibodies
          Tech Support
          Cite XRCC2 Monoclonal Antibody (3D9A1), CoraLite® 555
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          XRCC2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          XRCC2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          XRCC2 Antibody (CL555-66652) in Flow
          1x10^6 HepG2 cells were intracellularly stained with 0.4 µg CoraLite®555 Anti-Human XRCC2 (CL555-66652, Clone: 3D9A1) (red), or 0.4 µg Control Antibody. Cells were fixed and permeabilized with Transcription Factor Staining Buffer Kit (PF00011). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          XRCC2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL555-66652
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.40 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          3D9A1
          Immunogen
          XRCC2 fusion protein Ag14421
          Conjugate
          CoraLite® 555 CoraLite® 555 CoraLite® 555
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          555/570 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MCSAFHRAE SGTELLARLE GRSSLKEIEP NLFADEDSPV HGDILEFHGP EGTGKTEMLY HLTARCILPK SEGGLEVEVL FIDTDYHFDM LRLVTILEHR LSQSSEEIIK YCLGRFFLVY CSSSTHLLLT LYSLESMFCS HPSLCLLILD SLSAFYWIDR VNGGESVNLQ ESTLRKCSQC LEKLVNDYRL VLFATTQTIM QKASSSSEEP SHASRRLCDV DIDYRPYLCK AWQQLVKHRM FFSKQDDSQS SNQFSLVSRC LKSNSLKKHF FIIGESGVEF C
          Target Information
          The x-ray repair cross-complementing (XRCC) proteins are responsible for efficiently repairing and maintaining genetic stability following DNA base damage. These genes share sequence similarity with the yeast DNA repair protein Rad5. XRCC2 and XRCC3 are both involved in maintaining chromosome stability during cell division. XRCC2 is required for efficient repair of DNA double-strand breaks by homologous recombination between sister chromatids, and XRCC3 interacts directly with Rad51 to cooperate with Rad51 during recombinational repair.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: DKFZp781P0919; DNA repair protein; DNA repair protein XRCC2; epididymis secretory sperm binding protein; recA/RAD51 family protein; unnamed protein product; X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 2; X-ray repair cross-complementing protein 2; XRCC2
          View more View less
          Gene Aliases: 4921524O04Rik; 8030409M04Rik; FANCU; POF17; RAD51; RecA; SPGF50; XRCC2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O43543, (Mouse) Q9CX47
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 7516, (Mouse) 57434
          View more View less
          Function(s)
          four-way junction DNA binding DNA binding protein binding ATP binding ATP-dependent DNA damage sensor activity DNA-dependent ATPase activity DNA metabolism protein nucleic acid metabolism protein
          Process(es)
          mitotic cell cycle double-strand break repair via homologous recombination in utero embryonic development somitogenesis DNA repair DNA recombination cellular response to DNA damage stimulus centrosome cycle response to X-ray response to gamma radiation neurogenesis multicellular organism growth strand invasion negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of neurogenesis meiotic cell cycle regulation of fibroblast apoptotic process centrosome organization
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline