  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • Cytokeratin 19 Antibodies
          Proteintech
          Cytokeratin 19 Monoclonal Antibody (3G1E4), CoraLite® 555
          View all (106) Cytokeratin 19 antibodies
          Tech Support
          Cite Cytokeratin 19 Monoclonal Antibody (3G1E4), CoraLite® 555
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (5)
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 5
          Cytokeratin 19 Antibody (CL55560187100UL) in IHC (P)
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human oesophagus cancer tissue using CoraLite 555 CytokeRatin 19 antibody (Product # CL55560187100UL), Clone: 3G1E4 ) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin 19 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL55560187100UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:200
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.4 µg
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          3G1E4
          Conjugate
          CoraLite® 555 CoraLite® 555 CoraLite® 555
          • Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 647
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          555/570 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          Cytokeratin 19 is part of a subfamily of intermediate filament proteins and are characterized by a remarkable biochemical diversity, represented in human epithelial tissues by at least 20 different polypeptides. Cytokeratins range in molecular weight from 40-68 kDa and isoelectric pH between 4.9 - 7.8. The individual human cytokeratins are numbered 1 to 20. The various epithelia in the human body usually express cytokeratins which are not only characteristic of the type of epithelium, but also related to the degree of maturation or differentiation within an epithelium. Cytokeratin subtype expression patterns are used to an increasing extent in the distinction of different types of epithelial malignancies. The cytokeratin antibodies are not only of assistance in the differential diagnosis of tumors using immunohistochemistry on tissue sections, but are also a useful tool in cytopathology and flow cytometric assays. For example, cytokeratin 19 is not expressed in hepatocytes, therefore, it is useful in the identification of liver metastasis.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 40-kDa keratin intermediate filament; C K1CS; CK 19; CK-19; cytokeratin 19; Cytokeratin-19; K19; keratin 19, type I; Keratin, type I cytoskeletal 19; keratin, type I, 40-kd; Keratin-19; MGC15366; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CK19; K19; K1CS; KRT19
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P08727
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3880
          View more View less
          Function(s)
          structural molecule activity structural constituent of cytoskeleton protein binding structural constituent of muscle structural constituent of epidermis macromolecular complex binding
          Process(es)
          morphogenesis of an epithelium Notch signaling pathway epithelial cell differentiation response to estrogen intermediate filament organization sarcomere organization cell differentiation involved in embryonic placenta development
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-lnstr:80/100.66.74.145:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline