  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD25 Antibodies
          Proteintech
          CD25 Monoclonal Antibody (BC96), CoraLite® Plus 594
          View all (249) CD25 antibodies
          Tech Support
          Cite CD25 Monoclonal Antibody (BC96), CoraLite® Plus 594
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          CD25 Antibody (CL594-65096) in Flow
          1x10^6 PHA treated (3 days) human PBMCs were surface stained with CL750 Anti-Human CD3 and 5 µL CoraLite® Plus 594 Anti-Human CD25 (CL594-65096, Clone: BC96) (right) or CoraLite® Plus 594 Mouse IgG1 Isotype Control (left). 1x10^6 untreated human PBMCs were surface stained with 5 µL CoraLite® Plus 594 Anti-Human CD25 (CL594-65096, Clone: BC96) (center). Cells were not fixed. Cells were treated with FC Receptor Block prior to staining. Lymphocytes were gated. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD25 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL594-65096
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG1, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          BC96
          Immunogen
          fusion protein
          Conjugate
          CoraLite® Plus 594 CoraLite® Plus 594 CoraLite® Plus 594
          • Unconjugated
          • APC 
          • Atlantic Blue
          • Cardinal Red
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 405
          • CoraLitePlus 555
          • FITC Plus
          • PE 
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          588/604 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD25 (IL2 receptor alpha chain/IL2RA) is a cytokine that plays a role in the proliferation of T and B lymphocytes. The receptor of this cytokine (IL2RA) is a heterotrimeric protein complex with a gamma chain also shared by interleukin 4 (IL4) and interleukin 7 (IL7). IL2RA, IL2R beta chain (IL2RB), and the IL2R gamma chain (IL2RG), constitute the high-affinity IL2 receptor. Homodimeric IL2RA chains result in low-affinity receptor, while homodimeric IL2RB chains produce a medium-affinity receptor. The expression of IL2 in mature thymocytes is monoallelic, which represents an unusual regulatory mode for controlling the precise expression of a single gene. IL2 is primarily produced by mature T cells. IL2 plays an important role as a growth factor, differentiation factor, and regulator of cell death. IL-2 stimulates the proliferation of B cells, augments natural killer cell activity, and inhibits granulocyte macrophage colony formation. The targeted disruption of a similar gene in mice leads to ulcerative colitis-like disease, which suggests a role in the immune response to antigenic stimuli. Mutations in this gene are associated with interleukin 2 receptor alpha deficiency.
          How to use the Panel Builder
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD25; IL 2 RA; IL 2 receptor; IL 2R; IL 2R subunit alpha; il-2 receptor alpha; IL-2 receptor subunit alpha; IL-2R subunit alpha; IL2 RA; IL2 RA antibody; IL2 receptor; IL2 receptor subunit alpha; IL2R subunit alpha; Il2ra antibody; interleukin 2 receptor, alpha; interleukin-2 receptor alpha; interleukin-2 receptor precursor; Interleukin-2 receptor subunit alpha; Interleukin2 receptor subunit alpha; p55; sIL 2R; soluble IL 2 receptor; TAC antigen; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CD25; IDDM10; IL2R; IL2RA; IMD41; p55; TCGFR
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P01589
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 3559
          View more View less
          Function(s)
          interleukin-2 receptor activity protein binding interleukin-2 binding
          Process(es)
          immune system process inflammatory response to antigenic stimulus regulation of T cell tolerance induction regulation of immune system process apoptotic process activation-induced cell death of T cells inflammatory response immune response cell surface receptor signaling pathway Notch signaling pathway interleukin-2-mediated signaling pathway positive regulation of T cell proliferation positive regulation of activated T cell proliferation negative regulation of T cell proliferation T cell homeostasis positive regulation of T cell differentiation regulation of T cell homeostatic proliferation lymphocyte proliferation negative regulation of lymphocyte proliferation negative regulation of inflammatory response activated T cell proliferation regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline