  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • CD166 (ALCAM) Antibodies
          Proteintech
          ALCAM Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (3A6), CoraLite® 594
          View all (53) CD166 (ALCAM) antibodies
          Tech Support
          Cite ALCAM Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (3A6), CoraLite® 594
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          ALCAM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          ALCAM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          ALCAM Antibody (CL594-65611) in Flow
          1x10^6 PHA treated human PBMCs were surface stained with 5 µL CoraLite®594 Anti-Human ALCAM Mouse IgG2a Recombinant Antibody (CL594-65611, Clone: 3A6) (red) or CoraLite®594 Mouse IgG2a Isotype Control (CL594-65208, Clone: C1.18.4) (blue). 1x10^6 untreated human PBMCs were surface stained with 5 µL CoraLite®594 Anti-Human ALCAM Mouse IgG2a Recombinant Antibody (CL594-65611, Clone: 3A6) (black, dashed). Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          ALCAM Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          ALCAM Recombinant Mouse Monoclonal Antibody (3A6), CoraLite® 594
          Product Details
          CL594-65611
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2a
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          3A6
          Immunogen
          Cultured human thymic epithelial cells
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® 594 CoraLite® 594 CoraLite® 594
          • Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 647
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          593/614 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          This gene encodes activated leukocyte cell adhesion molecule (ALCAM), also known as CD166 (cluster of differentiation 166), which is a member of a subfamily of immunoglobulin receptors with five immunoglobulin-like domains (VVC2C2C2) in the extracellular domain. This protein binds to T-cell differentiation antigene CD6, and is implicated in the processes of cell adhesion and migration. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Activated leukocyte cell adhesion molecule; ALCAM/CD166; CD166; CD166 antigen; FLJ38514; MGC71733; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ALCAM; CD166; MEMD
          View more View less
          UniProt ID: (Human) Q13740
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 214
          View more View less
          Function(s)
          receptor binding protein binding identical protein binding
          Process(es)
          adaptive immune response immune system process cell adhesion heterophilic cell-cell adhesion via plasma membrane cell adhesion molecules signal transduction axon guidance motor neuron axon guidance retinal ganglion cell axon guidance axon extension involved in axon guidance neuron projection extension
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline