  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • ApoA2 Antibodies
          Proteintech
          Apolipoprotein A II Monoclonal Antibody (1G1A2), CoraLite® 594
          View all (20) ApoA2 antibodies
          Tech Support
          Cite Apolipoprotein A II Monoclonal Antibody (1G1A2), CoraLite® 594
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Apolipoprotein A II Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Apolipoprotein A II Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Apolipoprotein A II Antibody (CL594-66773) in Flow
          1x10^6 HepG2 cells were intracellularly stained with 0.4 µg CoraLite®594 Anti-Human Apolipoprotein A II (CL594-66773, Clone: 1G1A2) (red), or 0.4 µg Control Antibody. Cells were fixed with 4% PFA and permeabilized with Flow Cytometry Perm Buffer (PF00011-C). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Apolipoprotein A II Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Apolipoprotein A II Monoclonal Antibody (1G1A2), CoraLite® 594
          Product Details
          CL594-66773
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          0.40 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1G1A2
          Immunogen
          Apolipoprotein A II fusion protein Ag9863
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® 594 CoraLite® 594 CoraLite® 594
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          593/614 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MKLLAATVLL LTICSLEGAL VRRQAKEPCV ESLVSQYFQT VTDYGKDLME KVKSPELQAE AKSYFEKSKE QLTPLIKKAG TELVNFLSYF VELGTQPATQ
          Target Information
          At least 9 distinct polymorphic forms of apolipoproteins are known. The apolipoproteins act as stabilizers of the intact lipoprotein particles. Quantitative measurements of HDL, LDL, and VLDL particles of human serum are often used to estimate an individual's relative risk of coronary heart disease. In addition, quantitative immunological measurements of certain apolipoproteins ( especially A-1 and B) have been suggested to be more accurate estimators of coronary heart disease that measurements of lipoprotein particles (especially HDL and LDL). The apolipoproteins are derived from human plasma by density gradient ultracentrifugation and HPLC.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: APO A2; Apo-AII; Apolipoprotein; Apolipoprotein A-II; Apolipoprotein A2; Apolipoprotein AII; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: Apo-AII; ApoA-II; APOA2; apoAII
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P02652
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 336
          View more View less
          Function(s)
          receptor binding lipid transporter activity protein binding phospholipid binding high-density lipoprotein particle binding lipid binding cholesterol binding enzyme binding heat shock protein binding phosphatidylcholine binding apolipoprotein receptor binding protein homodimerization activity protein heterodimerization activity receptor agonist activity lipase inhibitor activity phosphatidylcholine-sterol O-acyltransferase activator activity high-density lipoprotein particle receptor binding intermembrane cholesterol transfer activity
          Process(es)
          negative regulation of cytokine production involved in immune response triglyceride metabolic process phosphatidylcholine biosynthetic process lipid transport signal transduction cholesterol metabolic process phospholipid catabolic process response to glucose negative regulation of very-low-density lipoprotein particle remodeling protein oxidation peptidyl-methionine modification regulation of intestinal cholesterol absorption cholesterol transport regulation of protein stability negative regulation of cholesterol transport positive regulation of interleukin-8 production cholesterol efflux phospholipid efflux triglyceride-rich lipoprotein particle remodeling low-density lipoprotein particle remodeling high-density lipoprotein particle remodeling high-density lipoprotein particle assembly high-density lipoprotein particle clearance lipoprotein metabolic process cholesterol homeostasis reverse cholesterol transport diacylglycerol catabolic process positive regulation of phagocytosis protein stabilization negative regulation of lipid catabolic process positive regulation of lipid catabolic process negative regulation of cholesterol import cellular response to lipoprotein particle stimulus cellular response to beta-amyloid
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline