  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • PSMA6 Antibodies
          Proteintech
          PSMA6 Monoclonal Antibody (1D4B2), CoraLite® 594
          View all (18) PSMA6 antibodies
          Tech Support
          Cite PSMA6 Monoclonal Antibody (1D4B2), CoraLite® 594
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          PSMA6 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          Group 53 Created with Sketch.
          PSMA6 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          PSMA6 Antibody (CL594-67695) in IHC (PFA)
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human lung cancer tissue using CoraLite®594 PSMA6 antibody (CL594-67695, Clone: 1D4B2) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          PSMA6 Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          Product Details
          CL594-67695
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:50-1:500
          -
          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          1:200
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          1D4B2
          Immunogen
          PSMA6 fusion protein Ag21761
          Conjugate
          CoraLite® 594 CoraLite® 594 CoraLite® 594
          • Unconjugated
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          593/614 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Product Specific Information
          Immunogen sequence: MSRGSSAGF DRHITIFSPE GRLYQVEYAF KAINQGGLTS VAVRGKDCAV IVTQKKVPDK LLDSSTVTHL FKITENIGCV MTGMTADSRS QVQRARYEAA NWKYKYGYEI PVDMLCKRIA DISQVYTQNA EMRPLGCCMI LIGIDEEQGP QVYKCDPAGY YCGFKATAAG VKQTESTSFL EKKVKKKFDW TFEQTVETAI TCLSTVLSID FKPSEIEVGV VTVENPKFRI LTEAEIDAHL VALAERD
          Target Information
          The proteasome is a multicatalytic proteinase complex with a highly ordered ring-shaped 20S core structure. The core structure is composed of 4 rings of 28 non-identical subunits; 2 rings are composed of 7 alpha subunits and 2 rings are composed of 7 beta subunits. Proteasomes are distributed throughout eukaryotic cells at a high concentration and cleave peptides in an ATP/ubiquitin-dependent process in a non-lysosomal pathway. An essential function of a modified proteasome, the immunoproteasome, is the processing of class I MHC peptides. This gene encodes a member of the peptidase T1A family, that is a 20S core alpha subunit. A pseudogene has been identified on the Y chromosome.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 27 kDa prosomal protein; alpha-1; Macropain iota chain; macropain subunit iota; MGC22756; MGC2333; MGC23846; Multicatalytic endopeptidase complex iota chain; PROS 27; PROS-27; prosomal P27K protein; proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 6; proteasome alpha 6 subunit; Proteasome iota chain; proteasome subunit alpha 6; Proteasome subunit alpha type-6; Proteasome subunit alpha-1; proteasome subunit alpha1; proteasome subunit iota; PSA6; PSMA 6; PSMA6; testicular secretory protein Li 44; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: IOTA; p27K; PROS27; PSMA6
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P60900, (Mouse) Q9QUM9, (Rat) P60901
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5687, (Mouse) 26443, (Rat) 29673
          View more View less
          Function(s)
          RNA binding endopeptidase activity protein binding purine ribonucleoside triphosphate binding NF-kappaB binding threonine-type endopeptidase activity peptidase activity hydrolase activity protease
          Process(es)
          ubiquitin-dependent protein catabolic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process regulation of inflammatory response proteolysis involved in cellular protein catabolic process proteolysis skeletal muscle tissue development proteasomal ubiquitin-independent protein catabolic process positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline