  • Applications
    • Bioprocesamiento
    • Cultivo celular y transfección
    • Terapia celular y génica
    • Cromatografía
    • Pruebas moleculares
    • Soluciones digitales
    • Extracción y análisis de ADN y ARN
    • Espectroscopía, análisis elemental y de isótopos
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Servicios personalizados
    • Servicios de leasing y financiación
    • Servicios de instrumentos
    • Informática de laboratorio
    • OEM y oferta comercial
    • Servicios de formación
    • Unity Lab Services
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y soporte técnico
    • Regístrese para obtener una cuenta
    • Cómo hacer un pedido
    • Asistencia para el instrumental
    • Centros de soporte técnico
    • Centros de formación
    • Vea todos los temas de ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Promociones
  • Contacto
  • Pedido rápido
  • Estado del pedido y seguimiento
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Estado del pedido
          • Pedido rápido
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Connect: laboratorio, datos, aplicaciones
            • Productos y proyectos personalizados
            • Services Central
          • Primary Antibodies ›
          • MEK3 Antibodies
          Proteintech
          MAP2K3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3O10), CoraLite® 594
          View all (59) MEK3 antibodies
          Tech Support
          Cite MAP2K3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (3O10), CoraLite® 594
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (3)
          MAP2K3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MAP2K3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 3
          MAP2K3 Antibody (CL594-80137) in ICC/IF
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using CoraLite®594 MAP2K3 antibody (CL594-80137, Clone: 3O10) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          MAP2K3 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MAP2K3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MAP2K3 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL594-80137
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Flow Cytometry (Flow)
          0.40 µg/10^6 cells in a 100 µL suspension
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human, Mouse, Rat
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          CHO cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          3O10
          Immunogen
          Peptide
          Conjugate
          CoraLite® 594 CoraLite® 594 CoraLite® 594
          • Unconjugated
          • CoraLite 555
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          593/614 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          MAP2K3 (MEK3) is a dual-specificity protein kinase which acts in cellular signal transduction pathways, and is necessary for the expression of glucose transporter. It phosphorylates and thus activates MAPK14/p38-MAPK. This kinase can be activated by insulin, and is necessary for the expression of glucose transporter. Expression of RAS oncogene is found to result in the accumulation of the active form of this kinase, which thus leads to the constitutive activation of MAPK14, and confers oncogenic transformation of primary cells. The inhibition of this kinase is involved in the pathogenesis of Yersina pseudotuberculosis. Multiple alternatively spliced transcript variants that encode distinct isoforms have been reported for MEK3.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Dual specificity mitogen-activated protein kinase kinase 3; EC 2.7.12.2; MAP kinase kinase 3; MAP2K3; MAPK/ERK kinase 3; MAPKK 3; MEK 3; mitogen activated protein kinase kinase 3; protein kinase, mitogen-activated, kinase 3; SAPK kinase 2; Stress-activated protein kinase kinase 2; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: AW212142; MAP2K3; MAPKK3; MEK3; MKK3; mMKK3b; PRKMK3; SAPKK-2; SAPKK2; SKK2
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P46734, (Mouse) O09110
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 5606, (Mouse) 26397, (Rat) 303200
          View more View less
          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity MAP kinase kinase activity protein tyrosine kinase activity protein binding ATP binding kinase activity transferase activity protein kinase binding protein serine kinase activity transferase activity, transferring phosphorus-containing groups non-receptor serine/threonine protein kinase
          Process(es)
          MAPK cascade regulation of cytokine production response to ischemia inflammatory response signal transduction heart development stress-activated protein kinase signaling cascade negative regulation of hippo signaling cellular response to vascular endothelial growth factor stimulus p38MAPK cascade positive regulation of MAPK cascade positive regulation of blood vessel endothelial cell migration positive regulation of protein kinase activity positive regulation of transcription, DNA-templated protein maturation cardiac muscle contraction pyroptosis cellular response to lipopolysaccharide cellular response to UV-B cellular response to sorbitol cellular senescence regulation of intracellular signal transduction NLRP1 inflammasome complex assembly activation of MAPK activity protein phosphorylation regulation of mitotic cell cycle phosphorylation regulation of cytokine biosynthetic process regulation of apoptotic process positive regulation of protein phosphorylation positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estado del pedido
          • Ayuda con el pedido
          • Pedido rápido
          • Centro de suministros
          • eProcurement (B2B)
          Asistencia Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte técnico
          • Contacto
          • Centros de soporte técnico
          • Documentos y certificados
          • Informar de un problema del sitio web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de formación
          • Promociones
          • Eventos y seminarios web
          • Redes sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Carreras profesionales Carreras profesionales
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas registradas
          • Políticas y avisos
          Nuestra cartera Plus Icon Minus Icon
          Spain flag icon
          Spain
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-kg5vd:80/100.66.78.64:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0