  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Estatus del pedido
            • Productos personalizados y proyectos​
          • Primary Antibodies ›
          • Ly-6G/Ly-6C Antibodies
          Proteintech
          Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Monoclonal Antibody (RB6-8C5), CoraLite® Plus 647
          View all (58) Ly-6G/Ly-6C antibodies
          Tech Support
          Cite Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Monoclonal Antibody (RB6-8C5), CoraLite® Plus 647
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Antibody (CL647-65140) in Flow
          1X10^6 mouse bone marrow cells were surface co-stained with FITC Plus Anti-Mouse CD11b and 0.5 µg CoraLite® Plus 647 Anti-Mouse Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) (CL647-65140, Clone: RB6-8C5) or 0.5 µg Control Antibody. Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) Monoclonal Antibody (RB6-8C5), CoraLite® Plus 647
          Product Details
          CL647-65140
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Mouse
          Host/Isotype
          Rat / IgG2b, kappa
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          RB6-8C5
          Immunogen
          Raised against granulocytes of mouse origin
          3D Epitope / Immunogen
          Conjugate
          CoraLite® Plus 647 CoraLite® Plus 647 CoraLite® Plus 647
          • Atlantic Blue
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 750
          • CoraLitePlus 405
          • CoraLitePlus 555
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          654/674 nm
          Form
          Liquid
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.1% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          Granulocytes are a category of white blood cells characterised by the presence of granules in their cytoplasm. They are also called polymorphonuclear leukocytes (PMN or PML) because of the varying shapes of the nucleus, which is usually lobed into three segments. In common parlance, the term polymorphonuclear leukocyte often refers specifically to neutrophil granulocytes, the most abundant of the granulocytes. Granulocytes or PMN are released from the bone marrow by the regulatory complement proteins.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: Granulocyte Marker; Ly-6C1; Ly-6C2; Ly-6G; Ly-6G.1; lymphocyte antigen 6 complex, locus C; lymphocyte antigen 6C precursor (Ly-6C); Lymphocyte antigen 6C1; Lymphocyte antigen 6C2; Lymphocyte antigen 6G; Lymphocyte antigen Ly-6C; lymphocyte differentiation antigen; PML; PMN
          View more View less
          Gene Aliases: AA682074; AA959465; Gr-1; Gr1; Ly-6C; Ly-6C.2; Ly-6C1; Ly-6C2; Ly-6G; Ly6c; Ly6c1; Ly6c2; Ly6g
          View more View less
          UniProt ID: (Mouse) P0CW02, (Mouse) P0CW03, (Mouse) P35461
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Mouse) 17067, (Mouse) 100041546, (Mouse) 546644
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          México flag icon
          México
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-6b469b8bb7-kg5vd:80/100.66.78.64:80.
          git-commit: a334af76dff23450325448aedefe62379591458a
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.48.1-2026.04.16-1.0