  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • CD105 (Endoglin) Antibodies
          Proteintech
          Endoglin/CD105 Monoclonal Antibody (2D5E8), CoraLite® Plus 647
          View all (106) CD105 (Endoglin) antibodies
          Tech Support
          Cite Endoglin/CD105 Monoclonal Antibody (2D5E8), CoraLite® Plus 647
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Endoglin/CD105 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Endoglin/CD105 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Endoglin/CD105 Antibody (CL64767075100UL) in IHC (P)
          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed human tonsillitis tissue using CoraLite 647 Endoglin/CD105 antibody (Product # CL64767075100UL), Clone: 2D5E8 ) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Endoglin/CD105 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Endoglin/CD105 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Endoglin/CD105 Monoclonal Antibody (2D5E8), CoraLite® Plus 647
          Product Details
          CL64767075100UL
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          1:200
          -
          Immunocytochemistry (ICC/IF)
          1:50-1:500
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Mouse / IgG2b
          Class
          Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          2D5E8
          Conjugate
          CoraLite® Plus 647 CoraLite® Plus 647 CoraLite® Plus 647
          • Unconjugated
          • CoraLite 555
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          654/674 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1 mg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD105 or Endoglin is a Type I transmembrane protein, which is highly expressed on human vascular endothelial cells. It exists on an O- and N-glycosylated homodimer. Up regulation of endoglin expression has been demonstrated in tumor vasculature and proliferating cells, suggesting that it is a proliferation associated endothelial marker. CD105 binds to TGF beta 1 and 3 with high affinity but not to TGF beta 2.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: CD105; CD105 antigen; circulating isoform of endoglin TGF-beta receptor type III; Endoglin; endoglin precursor; ORW; soluble endoglin; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: END; ENG; HHT1; ORW1
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P17813
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 2022
          View more View less
          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity type II transforming growth factor beta receptor binding protein binding galactose binding glycosaminoglycan binding coreceptor activity receptor activator activity type I transforming growth factor beta receptor binding BMP binding identical protein binding protein homodimerization activity activin binding transforming growth factor beta binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter angiogenesis patterning of blood vessels vasculogenesis response to hypoxia negative regulation of endothelial cell proliferation heart looping sprouting angiogenesis positive regulation of systemic arterial blood pressure outflow tract septum morphogenesis epithelial to mesenchymal transition involved in endocardial cushion formation endocardial cushion morphogenesis cardiac ventricle morphogenesis cardiac atrium morphogenesis ventricular trabecula myocardium morphogenesis cell migration involved in endocardial cushion formation regulation of transcription, DNA-templated cell adhesion transforming growth factor beta receptor signaling pathway heart development negative regulation of gene expression regulation of cardiac muscle cell apoptotic process cell migration regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway central nervous system vasculogenesis extracellular matrix disassembly regulation of cell adhesion negative regulation of cell migration BMP signaling pathway negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway positive regulation of BMP signaling pathway dorsal aorta morphogenesis wound healing regulation of cell proliferation positive regulation of angiogenesis positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter smooth muscle tissue development artery morphogenesis venous blood vessel morphogenesis cell motility positive regulation of protein kinase B signaling atrial cardiac muscle tissue morphogenesis cell chemotaxis positive regulation of SMAD protein import into nucleus negative regulation of SMAD protein import into nucleus detection of hypoxia endocardial cushion to mesenchymal transition vascular smooth muscle cell development positive regulation of epithelial to mesenchymal transition involved in endocardial cushion formation positive regulation of vascular smooth muscle cell differentiation atrioventricular canal morphogenesis regulation of cardiac neural crest cell migration involved in outflow tract morphogenesis regulation of cell proliferation involved in heart morphogenesis
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline