  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Nuevos productos
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • TAK1 Antibodies
          Proteintech
          Phospho-TAK1 (Thr187) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2O6), CoraLite® Plus 750
          View all (43) TAK1 antibodies
          Tech Support
          Cite Phospho-TAK1 (Thr187) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (2O6), CoraLite® Plus 750
          {{$ctrl.translations['antibody.pdp.skuNotes.additionalInformation']}}:
          {{$ctrl.translations[$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'antibody.pdp.skuNotes.viewMore' : 'antibody.pdp.skuNotes.viewLess']}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Phospho-TAK1 (Thr187) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-TAK1 (Thr187) Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 1
          Phospho-TAK1 (Thr187) Antibody (CL750-81785) in WB
          Various lysates were subjected to SDS PAGE followed by western blot with CL750-82734-4 (spike protein antibody) at dilution of 1:1,000 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Phospho-TAK1 (Thr187) Antibody in Western Blot (WB)
          Please note: We are reviewing Western blot images included in the antibody testing data in our catalog, including those provided by third parties. Unless expressly labeled or annotated as “raw-unedited”, Western blot images included in the antibody testing data in our catalog may have been edited, optimized or otherwise adjusted for presentation.
          Product Details
          CL750-81785
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Western Blot (WB)
          1:1,000-1:8,000
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          CHO cells
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          2O6
          Immunogen
          Peptide
          Conjugate
          CoraLite® Plus 750 CoraLite® Plus 750 CoraLite® Plus 750
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          755/780 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          1000 µg/mL
          Amount
          100 µg
          Purification
          Affinity chromatography
          Storage buffer
          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA
          Contains
          0.05% ProClin 300
          Storage conditions
          -20°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          TAK1 (also known as MAP3K7), a part of the serine/threonine kinase family, is a versatile protein with many signaling functions. Originally identified as a TGF- beta-activated kinase, TAK1 interacts with TGF- beta-receptor and TRAF6 to modulate TGF- beta activation of JNK and p38. It has additional roles in activation of p38 and JNK through Wnt, BMP, and activin signaling pathways as well in response to thyroid hormone, osmotic stress, endothelin, and ephrine. Through activation of von Hippel-Lindau tumor suppressor expression, TAK1 represses PDGF-B, integrin beta1 and integrin beta5, promoting proper wound healing. TAK1 also plays an essential role in IKK activation in numerous signaling pathways including IL-1, IL-6, IL-18, TNF, CD40, TLR, and RIG-I. Activation of the TAK1-IKK pathway requires TAB2/3 and ubiquitination. In this process, TAB2/3 binds to the C-terminal region of TAK1 and becomes polyubiquitinated, TAK1 is autophosphorylated at Thr178, Thr184, Thr187 and Ser192, and finally TAK1 phosphorylates IKK- beta. Additionally, TAK1 represses human telomerase reverse transcriptase suggesting a role in regulation of cell lifespan.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: M3K7; RP1-154G14.1; TAK1d; TGF-beta activated kinase 1; transforming growth factor-beta-activated kinase 1; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: CSCF; FMD2; MEKK7; TAK1; TGF1a
          View more View less
          UniProt ID: (Human) O43318
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 6885
          View more View less
          Function(s)
          magnesium ion binding transcription coactivator binding protein kinase activity protein serine/threonine kinase activity MAP kinase activity MAP kinase kinase activity MAP kinase kinase kinase activity receptor binding type II transforming growth factor beta receptor binding protein binding ATP binding MAP kinase kinase kinase kinase activity kinase activity protein kinase binding receptor tyrosine kinase binding ubiquitin protein ligase binding histone kinase activity identical protein binding scaffold protein binding protein serine kinase activity protein serine/threonine kinase binding DNA-binding transcription factor binding linear polyubiquitin binding
          Process(es)
          MAPK cascade osteoblast differentiation response to hypoxia stimulatory C-type lectin receptor signaling pathway positive regulation of T cell cytokine production cytoplasmic pattern recognition receptor signaling pathway MyD88-dependent toll-like receptor signaling pathway chromatin remodeling inflammatory response immune response signal transduction transforming growth factor beta receptor signaling pathway I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling I-kappaB phosphorylation JNK cascade positive regulation of autophagy negative regulation of gene expression positive regulation of macroautophagy positive regulation of interleukin-2 production toll-like receptor 3 signaling pathway toll-like receptor 4 signaling pathway TRIF-dependent toll-like receptor signaling pathway nucleotide-binding domain, leucine rich repeat containing receptor signaling pathway p38MAPK cascade Fc-epsilon receptor signaling pathway interleukin-33-mediated signaling pathway interleukin-17A-mediated signaling pathway defense response to bacterium signal transduction in response to DNA damage positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling anoikis regulation of MAPK cascade positive regulation of MAPK cascade positive regulation of JUN kinase activity positive regulation of cell cycle positive regulation of cell size T cell receptor signaling pathway stress-activated MAPK cascade bone development negative regulation of necroptotic process interleukin-1-mediated signaling pathway cellular response to tumor necrosis factor cellular response to hypoxia cellular response to transforming growth factor beta stimulus positive regulation of cGAS/STING signaling pathway positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling cellular response to angiotensin positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation positive regulation of vascular associated smooth muscle cell migration response to angiotensin negative regulation of reactive oxygen species metabolic process
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Terms & Conditions
          • Aviso de privacidad
          • Price & Freight Policy
          Argentina flag icon
          Argentina
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-green-5db85fbf84-svw7g:80/100.66.72.150:80.
          git-commit: 64d6f4084a597c0a860dbc264f43a6f389f0d7ac
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.60.1-2026-secondary-format-patch