  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo
Search
Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • FAS (CD95) Antibodies
          Proteintech
          Fas/CD95 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240340E11), CoraLite® Plus 750
          View all (103) FAS (CD95) antibodies
          Tech Support
          Cite Fas/CD95 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (240340E11), CoraLite® Plus 750
          Additional Information:
          {{banner.description}}
          • Antibody Testing Data (2)
          Fas/CD95 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          Fas/CD95 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FIGURE: 1 / 2
          Fas/CD95 Antibody (CL750-98034) in Flow
          1x10^6 human PBMCs were surface stained with FITC Plus Anti-Human CD45RO, and 5 µL CoraLite® Plus 750 Anti-Human Fas/CD95 Rabbit Recombinant Antibody (CL750-98034, Clone: 240340E11) (right), or Isotype Control (left). Cells were not fixed. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product
          {{$ctrl.videoDesc}}
          {{$ctrl.videoLongDesc}}
          Fas/CD95 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Fas/CD95 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Product Details
          CL750-98034
          Applications
          Tested Dilution
          Publications
          Flow Cytometry (Flow)
          Assay-dependent
          -
          Product Specifications
          Species Reactivity
          Human
          Host/Isotype
          Rabbit / IgG
          Expression System
          HEK293F
          Class
          Recombinant Monoclonal
          Type
          Antibody
          Clone
          240340E11
          Immunogen
          Fusion Protein
          Conjugate
          CoraLite® Plus 750 CoraLite® Plus 750 CoraLite® Plus 750
          • Unconjugated
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 647
          • CoraLitePlus 405
          • Request custom conjugation
          Excitation/Emission Max
          755/780 nm
          Form
          Liquid
          Concentration
          5 µL/Test
          Purification
          Protein A
          Storage buffer
          PBS with 0.5% BSA
          Contains
          0.09% sodium azide
          Storage conditions
          4°C, store in dark
          Shipping conditions
          Wet ice
          Target Information
          CD95, also known as Fas or APO-1, is a 46 kDa transmembrane glycoprotein that functions as a cell death receptor in the tumor necrosis factor receptor (TNFR) superfamily. It is expressed by a wide range of hematopoietic and non-hematopoietic cells, including monocytes, neutrophils, lymphocytes, and fibroblasts. CD95 also exists in a soluble form weighing approximately 26 kDa. The interaction of CD95 with its ligand, FasL, induces apoptosis, playing a crucial role in peripheral tolerance and anti-viral immune responses. Upon stimulation, CD95 leads to the aggregation of its intracellular Fas-associated death domains (FADD), formation of the death-inducing signaling complex (DISC), and activation of caspases. This cascade results in apoptosis. CD95 is also involved in activating NF-kappaB, MAPK3/ERK1, and MAPK8/JNK, and transduces proliferative signals in normal diploid fibroblasts and T cells. There are at least eight alternatively spliced transcript variants encoding seven distinct isoforms of CD95. Isoforms lacking the transmembrane domain may negatively regulate apoptosis mediated by the full-length isoform. The Fas/Fas ligand system is implicated in several human diseases, including AIDS, hepatitis, and cancer, highlighting its importance in immune regulation and disease pathology.
          Bioinformatics
          Protein Aliases: 774delG; 943dupG; Apo-1 antigen; APO-1 cell surface antigen; Apo-1 Fas; Apo1 antigen; apoptosis antigen 1; apoptosis signaling receptor FAS; Apoptosis-mediating surface antigen FAS; CD95; CD95 antigen; FAS; Fas (TNF receptor superfamily, member 6); Fas AMA; FAS9; FASLG receptor; mutant tumor necrosis receptor superfamily member 6; OTTHUMP00000020045; OTTHUMP00000020046; OTTHUMP00000020051; OTTHUMP00000059646; TNF receptor superfamily member 6; TNFRSF6; Tumor necrosis factor receptor superfamily member 6; tumor necrosis factor receptor superfamily, member 6; unnamed protein product
          View more View less
          Gene Aliases: ALPS1A; APO-1; APT1; CD95; FAS; FAS1; FASTM; TNFRSF6
          View more View less
          UniProt ID: (Human) P25445
          View more View less
          Entrez Gene ID: (Human) 355
          View more View less
          Function(s)
          transmembrane signaling receptor activity tumor necrosis factor-activated receptor activity protein binding calmodulin binding kinase binding signaling receptor activity identical protein binding
          Process(es)
          apoptotic process activation-induced cell death of T cells immune response signal transduction extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors regulation of stress-activated MAPK cascade tumor necrosis factor-mediated signaling pathway cellular response to amino acid starvation Fas signaling pathway regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process negative regulation of apoptotic process protein-containing complex assembly cellular response to mechanical stimulus cellular response to hyperoxia motor neuron apoptotic process extrinsic apoptotic signaling pathway necroptotic signaling pathway positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process positive regulation of apoptotic signaling pathway
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          Chile flag icon
          Chile
          Your items have has been added!
          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline